Merck
跳轉至
E2011
顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸
from fish oil, ≥99% (GC), liquid, 5-Lipoxygenase inhibitor
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
同義詞:
EPA, 二十碳五烯酸
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
包裝尺寸庫存單位供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
CAS 編號:
分子量::
302.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
Assay:
≥99%
Form:
liquid
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸, ≥99%
biological source
fish oil
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689), Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
General description
二十碳五烯酸是通过亚麻酸合成的多不饱和脂肪酸(PUFA)。它分布于细胞膜的磷脂双分子层、大脑突触膜和视网膜中。它主要来源于鱼油、海草、浮游植物和亚麻荠。作为ω-3脂肪酸,它具有顺反构象。
Application
顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸已用于:
  • 检测其对肝细胞脂肪变性的药理作用
  • 作为拉曼光谱法的分析标准品表征人乳腺癌样本
  • 小鼠胚胎成纤维细胞的脂质过氧化分析和细胞活性检测中的细胞预处理
Biochem/physiol Actions
5-脂氧合酶抑制剂;减少凝血噁烷 A2 生成。
二十碳五烯酸(EPA)是健康生活的必需脂肪酸,并且可缓解肥胖症。它可通过调节极低密度脂蛋白(VLDL)水平来降低甘油三酯水平。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
44864E6627L2376
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99%
form
liquid
form
-
form
film or powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
Still not finding the right product?
存儲類別/等級
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Questions
Reviews
Active Filters
  1. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    ok
    good service and product quality, arrived on time and the correct chemical.
    Helpful?