Merck
跳轉至
P1472
碳酸钾
meets USP testing specifications
同義詞:
二钾盐, 牙结石盐, 碳酸, 草木灰, 钾肥
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
K2CO3
CAS 編號:
分子量::
138.21
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-529-3
Beilstein/REAXYS Number:
4267587
MDL number:
Assay:
99.5-100.5%
Form:
crystalline
Solubility:
soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
99.5-100.5%
form
crystalline
mp
891 °C (lit.)
solubility
soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
General description
碳酸钾(K2CO3)又称钾肥或草木灰,是一种白色钾盐。它可溶于水,形成强碱性溶液。
Application
  • 利用可生物再生溶剂 Cyrene(二氢左旋葡萄糖酮)促进2-吡啶基还原自偶联反应。: 该研究重点介绍了绿色化学背景下碳酸钾作为碱的用途,表明可生物再生溶剂Cyrene的使用促进了还原自偶联反应。研究发现暗示了该溶剂在可持续化学过程中的重大应用(Webb et al., 2023
  • 含有二甲双胍环化的1,3,5-三嗪的木兰醇和厚朴酚衍生物的合成、表征和生物学评估。 : 该研究讨论了采用碳酸钾进行新衍生物的合成和生物学评估,碳酸钾在环化过程中起到关键作用。该研究对于药物开发和医学化学有一定影响(Ren et al., 2020)。
  • 用于巯基化学选择性肽结合的(18)F-放射性标记有机膦氟化物的合成。: 该论文详细介绍了碳酸钾在放射性标记化合物合成中的用途,重点介绍了其在生物化学和分子生物学领域新显像剂开发中的应用(Zhuang et al., 2020)。
  • 明确( well-defined)、磷酸盐甲基化的DNA片段的合成:碳酸钾作为甲醇中脱保护剂的应用: 该研究重点关注了碳酸钾在甲基化DNA片段合成过程脱保护步骤中的关键作用,对遗传学研究和生物技术有一定影响(Kuijpers et al., 1990)。
Biochem/physiol Actions
碳酸钾(K2CO3)用作酮、醇、胺和非酸性化合物蒸馏前的干燥剂。在葡萄酒和蜂蜜酒生产工艺中,它可用作缓冲剂,控制 pH 值。碳酸钾还用于从青蒿植物提取物中提取有效的抗疟药物成分——青蒿素。
Legal Information
CYRENE is a trademark of Circa Group Pvt Ltd
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
1548167367877209619
form
crystalline
form
-
form
powder and chunks
form
powder or crystals
solubility
soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
solubility
H2O: soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
assay
99.5-100.5%
assay
-
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
891 °C (lit.)
mp
891 °C (lit.)
mp
891 °C (lit.)
mp
891 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 碳酸钾
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)