Merck
跳轉至
80452
苦味酸
purum, moistened with ≥40% water, ≥98.0% (calc. on dry substance, T)
同義詞:
2,4,6-三硝基苯酚, PA
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
(O2N)3C6H2OH
CAS 編號:
分子量::
229.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
10305
Beilstein/REAXYS Number:
423400
Assay:
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
Form:
solid
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
grade
purum
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
form
solid
quality
moistened with ≥40% water
expl. lim.
0.01 %
impurities
≥40% water
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 苦味酸
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
存儲類別/等級
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)