登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
| 包裝尺寸 | 庫存單位 | 供貨能力 | 價格 |
|---|
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C17H15BrO3
CAS 編號:
分子量::
347.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2292032
Assay:
95%
暫時無法取得訂價和供貨情況
assay
95%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-87 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
InChI key
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(溴甲基)苯乙酸苯甲酰甲酯
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)