Vai a
1068004
USP
Betametasone sodio fosfato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Betametasone 21-fosfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28FNa2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Il betametasone è un corticosteroide con attività antinfiammatoria e immunosoppressiva usato in modo particolare quando si vuole evitare la ritenzione idrica. Si effettua l′applicazione topica di crema, unguento, lozione o gel per il trattamento del prurito, dovuto per esempio a eczema. Corticosteroide usato per stimolare la maturazione del polmone nel feto e per ridurre l′incidenza e la mortalità da emorragia intracranica nei prematuri
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Application
Betametasone sodio fosfato standard di riferimento USP idoneo per test e saggi di qualità specificati dalla medesima farmacopea.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema nei saggi e nei saggi di identificazione mediante cromatografia liquida con rivelatore UV secondo quanto descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Desametasone sodio fosfato
  • Betametasone sodio fosfato e betametasone acetato sospensione iniettabile
  • Betametasone sodio fosfato
  • Betametasone sodio fosfato iniezione
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B1045000B76521067001
Betamethasone acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1067001
Betamethasone acetate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betametasone sodio fosfato
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Betamethasone Sodium Phosphate Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 551-551 (2018)
Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate Injectable Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(5), 551-551 (2018)
Dexamethasone Sodium Phosphate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(4), 1292-1292 (2020)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1068004-500MG04061838674418