Standard di carboidrati
I carboidrati, noti anche come saccaridi, sono i macronutrienti presenti negli alimenti come zuccheri, fibre e amidi. Sono biomolecole costituite da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno e di solito hanno un rapporto tra idrogeno e ossigeno di 2:1.
Offriamo un’ampia selezione di standard di carboidrati che vanno dai carboidrati semplici a quelli complessi per test analitici, inclusi i test per il rilascio dei farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici e il controllo della qualità di cibi e bevande. I nostri standard sono disponibili in vari livelli qualitativi idonei per le analisi cromatografiche.
La nostra offerta di standard di carboidrati include:
Prodotti
Monosaccaridi
La nostra offerta include comuni monosaccaridi quali glucosio, fruttosio e galattosio, come standard analitici o come standard farmaceutici secondari/materiali di riferimento certificati.
Disaccaridi
La nostra offerta di standard di disaccaridi include lattosio, saccarosio, maltitolo, maltosio, D-(+)-melibiosio, palatinosio, D-(+)-turanosio, D-(+)-cellobiosio e galattinolo biidrato.
Oligosaccaridi
Forniamo standard di diversi oligosaccaridi quali isomaltotriosio, 1-chestosio, D-(+)-melezitosio, nistosio, verbascosio, D-(+)-raffinosio pentaidrato, beta-ciclodestrina, e acarbosio.
Polisaccaridi e amidi
Il nostro portafoglio include standard di destrano e pullulano per GCP o uno standard da utilizzare con i kit per il saggio dell’amido.
Soluzioni di carboidrati per cromatografia ionica
Il nostro assortimento di standard di carboidrati include anche le soluzioni materiali di riferimento certificati (CRM) per applicazioni in cromatografia ionica.
- Prodotte e certificate in base alle norme ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Accompagnate da un certificato esauriente che riporta il valore quantitativo certificato determinato attraverso il bilancio di massa
- Tracciabili fino agli standard primari conservati dai National Metrology Institutes (NMI)