Purificazione di DNA plasmidico
La purificazione dei plasmidi è comunemente usata per applicazioni quali clonaggi, trasformazioni ed espressione di proteinericombinanti. Sono disponibili diversi tipi di kit per la purificazione di plasmidi, in base alle dimensioni della coltura batterica e alla quantità di plasmide che è possibile ottenere (miniprep, midiprep, maxiprep, megaprep e gigaprep).
I nostri kit per la purificazione di plasmidi consentono l’isolamento di DNA plasmidico di alta qualità. I kit sono:
- progettati con la tecnologia avanzata che prevede legame a silice ed eluizione.
- in formati compatibili per l’uso sia mediante centrifuga che con vuoto
- senza fenolo/cloroformio
Questi prodotti consentono ai ricercatori di massimizzare la riproducibilità del loro flusso di lavoro e ridurre al minimo il tempo richiesto per ottenere il DNA plasmidico per applicazioni quali trasfezione, sequenziamento, PCR ed altre.
Kit per miniprep di plasmidi GenElute™
I kit per miniprep di plasmidi GenElute™ offrono metodi semplici, rapidi ed economici per isolare il DNA plasmidico da colture di E. coli . Questi kit combinano la tecnologia basata su membrana di silice alla comodità di un formato a colonna da centrifugare.
Caratteristiche:
- ogni kit fornisce il 40% di prep in più rispetto al fornitore leader
- purifica fino a 20 µg di DNA plasmidico per mL di coltura
- il DNA plasmidico è purificato in meno di 30 minuti ed è possibile ottenere fino a 24 prep
- non richiede estrazione con fenolo/cloroformio o precipitazione con alcool
Kit per prep di plasmidi GenElute™ HP
I kit per la purificazione dei plasmidi GenElute™ HP sono in grado di fornire DNA plasmidico di alta qualità in meno di 30 minuti nel caso dei kit Mini, Midi e Maxiprep o, nel caso dei kit Mega e Gigaprep, in 1,5 ore.
- Dalla coltura batterica a DNA plasmidico puro in meno tempo
- Fino a 25 µg (Mini), 350 µg (Midi), 1,2 mg (Maxi), 5 mg (Mega) e 15 mg (Giga) di DNA da plasmidi ad elevato numero di copie.
- Flessibilità di formato: con vuoto o a centrifuga (Mega e Gigaprep solo in formato con vuoto)
- non richiede estrazione con fenolo/cloroformio o precipitazione con alcool
- I kit sono stabili a temperatura ambiente, per una pratica conservazione
KIT PER PREP DI PLASMIDI GENOPURE™
I kit Roche Genopure™ midi e maxi prep purificano i plasmidi utilizzando la cromatografia a scambio anionico. Per isolare il DNA viene usato un protocollo di lisi alcalina modificato ottimizzato per colture cellulari coltivate in terreno LB. Prima dello scambio anionico Il lisato viene filtrato anziché centrifugato, con conseguente riduzione dei tempi di preparazione del plasmide e rimozione completa dell'SDS dal prodotto purificato.
- Riduci la frammentazione del DNA prima dello scambio anionico chiarificando il lisato con filtri pre-piegati anziché mediante centrifugazione.
- Risparmia tempo con i reagenti pronti all'uso (10 minuti di lavoro effettivo/75 minuti complessivi).
- Purifica plasmidi di tutte le dimensioni e tipo ed anche il DNA dei BAC.
- Processa più campioni in parallelo utilizzando colonne a flusso gravitazionale ad alta velocità.
- Elimina l'uso di composti organici pericolosi come cloruro di cesio, fenolo, cloroformio e bromuro di etidio.
Kit per prep di plasmidi GenElute™endotoxin-free
Le endotossine riducono la vitalità cellulare e l'efficienza della trasfezione in diverse linee cellulari eucariotiche e possono influenzare l'esito e la riproducibilità degli esperimenti di trasfezione in cellule di mammifero e in altre cellule eucariotiche. I kit per la preparazione di plasmidi GenElute™ endotoxin-free offrono un metodo semplice, rapido ed economico per purificare DNA plasmidico con <0,1
EU/mg DNA, per consentire trasfezioni ad alta efficienza.
- Maggiore efficienza di trasfezione e resa superiore rispetto ai fornitori leader di mercato
- Purifica DNA plasmidico senza endotossine (≤0,1 EU/mg DNA)
Kit per miniprep di plasmidi GenElute™ five-minute
I kit GenElute™ five-minute presentano un protocollo semplificato che produce fino a 5 mg di DNA plasmidico di alta qualità in circa cinque minuti.
- Solo 5 minuti dall'inizio alla fine
- Nessuna necessità di pellettare le cellule o di chiarificare i lisati
- La colonnina funziona con qualsiasi collettore standard per il vuoto
- Disponibile nel formato con uso di vuoto o con centrifuga
Risorse correlate
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
- Article: Plasmid DNA Purification
Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- Article: DNA & RNA Purification
Panoramica delle comuni tecniche per l'estrazione e la purificazione di DNA genomico, DNA plasmidico e RNA totale da cellule, tessuti, sangue, virus e altri tipi di campioni e applicazioni a valle.