Materie prime granulari per la produzione di prodotti farmaceutici
La materia prima grezza mostra spesso una tendenza a dar luogo a processi di agglomerazione e formazione di polveri, che possono ridurre l’efficienza e la sicurezza di un processo. Al contrario, le nostre materie prime granulari sono molto scorrevoli e facili da maneggiare. La riduzione dei fenomeni di agglomerazione garantisce una più facile processabilità, migliorando così la velocità della produzione e la sicurezza dell’operatore. Potete fare affidamento sui nostri materiali granulari: vi aiuteranno a ridurre le interruzioni di processo, le deviazioni dalla qualità e i rischi alla sicurezza degli operatori.
- Riduzione significativa della formazione di agglomerati
- Maneggevolezza e lavorabilità migliorate
- Maggiore sicurezza per l’operatore di processo
- Rispondenti alle specifiche di più farmacopee
- I prodotti Emprove® Expert sono caratterizzati da un basso livello di endotossine e adatti quindi per applicazioni ad alto rischio
La granulazione a secco delle nostre materie prime è realizzata mediante rulli compattatori, una tecnica particolarmente adatta a materiali sensibili a calore e umidità. I materiali vengono condensati con la sola forza di compressione, senza impiego di acqua o di altri additivi. Di conseguenza, le caratteristiche della materia prima vengono salvaguardate così da ottenere i più alti standard di qualità.
Risorse sui prodotti
- Flyer “Granulated Products”
Find information on easy handling for improved process efficiency
- Poster: Addressing Handling Challenges of Chemicals by Dry Granulation
Assessment of dry granulation as potential means to overcome caking issues and improve handling
- Whitepaper: Application of Dry Granulation to Facilitate Raw Material Handling
Learn about the benefits of granulated raw materials over raw materials, powder bulk form
- Webinar: Addressing Raw Material Handling Challenges by Dry Granulation
Learn about the effects from clumping and caking of pharmaceutical raw materials
Strumenti web
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters