Merck
HomeProdottiSistemi di purificazione Lab WaterSistemi per la purificazione dell'acqua Milli-Q® da banco
Sistemi per la purificazione dell'acqua Milli-Q® da banco
Sistema Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 per la produzione di acqua pura e ultrapura - Sistema in grado di produrre acqua per il laboratorio di Tipo 1 e di Tipo 2, comprendente unità di produzione e serbatoio di raccolta oltre agli erogatori dell'acqua pura e ultrapura.
L'esperienza perfetta per l'acqua di laboratorio: sistema Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 per la produzione di acqua pura e ultrapura
La gamma di unità da banco Milli-Q® Lab Water Solutions comprende sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di laboratorio. Dalle sensibili analisi di controllo qualità, alla preparazione di tamponi o al risciacquo della vetreria, questa collezione di sistemi compatti copre le diverse applicazioni del laboratorio. I nostri specialisti possono aiutarvi a trovare la soluzione di purificazione dell'acqua più adatta alle vostre esigenze in termini di:   
  • applicazioni
  • grado di qualità dell'acqua
  • fabbisogno
  • configurazione del laboratorio
  • capacità di spesa
  • monitoraggio remoto
  • obiettivi di sostenibilità
Quali sono i diversi gradi dell'acqua di laboratorio?
I gradi dell'acqua usata in laboratorio sono definiti da standard di qualità, come ASTM o ISO 3696, che aiutano a garantire l'impiego di acqua della qualità corretta per le diverse applicazioni. Gli standard tengono conto anche del costo di produzione, poiché l'acqua ultrapura di Tipo 1 è più costosa da produrre rispetto all'acqua pura di Tipo 2 o di Tipo 3.
L'acqua ultrapura di Tipo 1 è priva di ioni (resistività 18,2 MOhm·cm) e caratterizzata da un basso contenuto di carbonio organico totale (TOC). L'acqua ultrapura è consigliata per applicazioni di laboratorio sensibili come tecniche analitiche avanzate (ad es. HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS), per applicazioni di biologia molecolare (ad es. PCR, sequenziamento) e per preparare tamponi e terreni di coltura per colture di cellule di mammifero.
L'acqua pura di Tipo 2 è consigliata per l'uso generale in laboratorio, ad esempio per la preparazione di tamponi, reagenti e terreni di coltura e per l'alimentazione di varie apparecchiature (come sistemi per acqua di Tipo 1, analizzatori di chimica clinica, lavavetrerie, camere per test di stabilità, ecc). I nostri sistemi per acqua di Tipo 2 si avvalgono dell'elettrodeionizzazione (EDI) Elix®, una tecnologia ecologica che produce acqua pura di qualità costante senza dover ricorrere a pericolose procedure di rigenerazione chimica, resine costose, sostituzione delle cartucce DI e all’aggiunta di addolcitori.
L'acqua di Tipo 3 corrisponde al grado di qualità inferiore ed è prodotta per osmosi inversa (RO). L'acqua RO è consigliata per applicazioni di laboratorio non-critiche, come il risciacquo della vetreria, i bagni termostatici, le autoclavi e l'alimentazione dei sistemi per la produzione di acqua di Tipo 1.
L'acqua CLRW (acqua a grado reagente per il laboratorio clinico) è conforme agli standard di qualità descritti dalle linee guida del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®) che stabiliscono la purezza dell'acqua per i laboratori clinici (resistività > 10 MΩ·cm; TOC < 500 ppb; batteri < 10 ufc/mL; filtrazione di particelle > 0,22 μm).
Un ricercatore eroga acqua ultrapura da un erogatore Q-POD®
Opzioni flessibili e salva-spazio, dall'installazione all'erogazione
I nostri sistemi da banco sono progettati per risparmiare spazio prezioso in laboratorio, fornendo opzioni versatili per l’installazione, lo stoccaggio e l’erogazione. I sistemi più recenti delle serie Milli-Q® IQ, IX ed EQ richiedono soltanto la presenza del sottile erogatore POD sul banco o a parete. L’unità di purificazione compatta e il serbatoio possono infatti essere installati sotto il banco o a parete, oppure si può scegliere una combinazione di queste due modalità, a seconda delle esigenze.
Per i laboratori che richiedono più di un punto d'uso, a un solo sistema Milli-Q® IQ o Milli-Q® IX è possibile connettere più erogatori, con una distanza massima di 5 m tra i diversi POD. Così, possono accedere all'acqua purificata ricercatori che lavorano su banchi distanti, o perfino in laboratori diversi. È, inoltre, disponibile un'ampia scelta di portate di produzione e di serbatoi di diverse dimensioni, per soddisfare pienamente qualunque esigenza di laboratorio.
Nell&apos;erogatore Q-POD®, un touchscreen agevola l&apos;impiego e consente di monitorare la qualit&agrave; dell&apos;acqua
Servizi digitali semplificano la cura del sistema e garantiscono la massima produttività
La piattaforma MyMilli-Q™ consiste in una soluzione digitale straordinaria, pensata per semplificare la cura dei sistemi per la produzione di acqua Milli-Q® e per assicurare la massima produttività del laboratorio. Ecco alcune delle operazioni possibili semplicemente accedendo al proprio account MyMilli-Q™:
  • tracciare la cronologia dell’assistenza
  • scaricare i rapporti degli interventi di assistenza
  • programmare gli interventi futuri
  • tracciare gli ordini dei materiali di consumo
  • gestire la fornitura dei consumabili
  • visualizzare i contatti
  • rinnovare il programma di assistenza
  • contattare l'assistenza Milli-Q® Services
Con queste funzionalità che assicurano un gran risparmio di tempo potrete approfittare di:
  • informazioni consolidate sul contratto, consultabili con un rapido sguardo
  • programmazione più rapida ed efficiente
  • preparazione degli audit semplificata
  • cronologia e rapporti degli interventi di assistenza facilmente tracciabili
Inoltre, abbonandovi al servizio di monitoraggio e assistenza online MyMilli-Q™ Remote Care (disponibile per i sistemi Milli-Q® IQ e Milli-Q® IX) potrete approfittare di:
  • accesso online al sistema e ai suoi dati
  • notifiche automatiche, via e-mail o SMS, in caso di allerta o di allarme
  • interventi di manutenzione più rapidi grazie alla possibilità di effettuare la diagnostica e la riparazione da remoto
  • gestione dei dati semplificata e tracciabilità d’avanguardia che agevolano gli audit e i processi di accreditamento
I servizi digitali MyMilli-Q™ sono disponibili per tutti i sistemi in garanzia e per quelli per cui è stato sottoscritto un piano Milli-Q® Service.
Adesivo dei servizi digitali MyMilli-Q™
Sistemi per l'acqua più ecologici
Per ridurre l'impatto ambientale della purificazione dell'acqua in laboratorio, i sistemi e i processi Milli-Q® stanno diventando sempre più sostenibili. Ecco alcune delle modalità con cui i sistemi per l’acqua Milli-Q® di nuova generazione possono aiutare il laboratorio a incrementare la sostenibilità:
  • tecnologie di purificazione che consentono di risparmiare acqua
  • caratteristiche e funzionalità del sistema che agevolano il risparmio energetico
  • meno rifiuti chimici
  • lampade UV senza mercurio
  • imballaggi più ecologici
  • gestione dei dati senza supporto cartaceo
  • diagnostica e assistenza da remoto
Scoprite come i sistemi per l'acqua Milli-Q® possono aiutare il vostro laboratorio a diventare più ecologico.
Risorse correlate
Video correlati