Documenti fondamentali
1067781
USP
Betamethasone dipropionate Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6α-Bromo-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna1,4-diene-17,21-diyl dipropionate
Scegli un formato
30 MG
CHF 1’230.00
CHF 1’230.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 MG
CHF 1’230.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H36BrFO7
Peso molecolare:
583.48
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’230.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
betamethasone
Confezionamento
pkg of 30 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Betamethasone dipropionate Related Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney,Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)