Merck
Un dispositivo industriale blu e argento per la filtrazione di virus su larga scala con display digitale.
La sicurezza virale è un aspetto decisivo per la produzione di materiali biologici e si basa sul principio “previeni, rileva e rimuovi” per garantire la sicurezza dei farmaci in commercio. La prevenzione della contaminazione nei processi di coltura cellulare upstream richiede un’attività di selezione e valutazione di materie prime e di possibili tecnologie alternative per la rimozione dei contaminanti virali. La purificazione a valle include passaggi che rimuovono o inattivano i virus per raggiungere livelli di rimozione che garantiscano la sicurezza virale. 
La nostra offerta di prodotti per la clearance virale comprende soluzioni per la filtrazione dei virus, sostanze chimiche, supporti e sistemi necessari per garantire ai vostri processi di produzione livelli di sicurezza virale affidabili. 
Schema del processo di inattivazione virale A: Inattivazione termica; B: Trattamento a pH acido; C: Trattamento con solvente/detergente
Inattivazione virale
Incrementate la sicurezza e la conformità normativa con le nostre soluzioni per l'inattivazione virale, tra cui la pastorizzazione e il trattamento a pH acido
Strumenti per test d’integrità
Test di integrità dei filtri efficienti: innalzate di livello il vostro controllo della qualità con Integritest® 5, lo strumento che consente di effettuare test del punto di bolla, test di diffusione e test di filtri idrofobi in linea e non in linea.
Strumento per test d'integrità Integritest® 5
Per esplorare altre categorie
Capsule Viresolve® Barrier e dispositivi Viresolve® Pro usati per garantire la sicurezza virale nei terreni di coltura cellulare e nelle fasi downstream
Filtri per virus
La sicurezza virale è un fattore cruciale per la sicurezza dei farmaci. Scopri in che modo la filtrazione virale riduce il rischio, assicura la clearance virale e migliora la sicurezza.
Per visualizzare i prodotti
Soluzione Mobius® FlexReady per filtrazione di virus su larga scala
Supporti per filtri e sistemi per la filtrazione dei virus
Un componente chiave per l’integrazione del sistema Viresolve® Pro sono le strutture portanti per filtri: flessibili e facili da usare, consentono una filtrazione virale scalabile, in grado di soddisfare le esigenze della vostra produzione.
Per visualizzare i prodotti