Merck
Reagenti per il congelamento di cellule
Uno scienziato che indossa guanti blu inserisce una cryovial di cellule in un contenitore per crioconservazione
Nei laboratori di life science, biotecnologie o sviluppo di nuovi farmaci, gli stock di linee cellulari, cellule primarie e cellule geneticamente modificate sono alcune tra le risorse più preziose e difficili da sostituire. Le tecniche e i reagenti per congelare le cellule e scongelarle in modo appropriato dopo essere state crioconservate in azoto liquido rientrano tra le procedure più delicate e cruciali nella coltivazione delle cellule. Per mantenere la vitalità delle cellule durante la criopreservazione è fondamentale prevenire la formazione intracellulare di cristalli di ghiaccio e ridurre al minimo lo stress cellulare.  Offriamo un’ampia gamma di crioprotettori sterilizzati per filtrazione e testati per questo tipo di applicazioni, come il DMSO, oltre a terreni pronti all’uso per il congelamento, con o senza DMSO, concepiti per garantire la massima vitalità delle cellule durante i processi di congelamento e scongelamento.   
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 17 di 17
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 17 di 17
Confronta
N° Catalogo
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 17 di 17 risultati
Pagina 1 di 1
Pagina 1 di 1
Un flacone etichettato “Dimethyl Sulfoxide” affiancato da due fiale contenenti il medesimo solvente.
Terreni pronti all’uso per il congelamento delle cellule
Appositi terreni per il congelamento delle cellule eliminano la necessità di titolare le concentrazioni di DMSO e sono disponibili anche in formulazioni prive di questo crioprotettore.
  • Il terreno per la criopreservazione delle cellule CryoStor® è disponibile con concentrazioni di DMSO pari al 2%, 5% e 10%, oltre che nella formulazione CryoSOFree™ priva di questo crioprotettore.
  • pZerve™ è una soluzione per la criopreservazione di colture con o senza siero, che non contiene dimetilsolfossido (DMSO), siero fetale bovino o altri ingredienti di origine animale.
  • Il terreno per congelamento EmbryoMax® 2X per cellule ES (staminali embrionali) è formulato con DMSO al 20% e siero fetale bovino.
  • La soluzione per conservazione HypoThermosol® FRS migliora e prolunga la conservazione di cellule, tessuti e organi a temperature comprese tra 2 e 8 °C.
DMSO (dimetilsolfossido) per la criopreservazione delle cellule
Il dimetilsolfossido o DMSO è un solvente organico utilizzato come crioprotettore quando le cellule vengono congelate per la loro crioconservazione.  Nei terreni per il congelamento delle cellule, il DMSO ha la funzione di proteggerle prevenendo la formazione di cristalli di ghiaccio a livello extracellulare e intracellulare. Scegli tra i reagenti contenenti DMSO che
  • soddisfano i test USP ed EP
  • possiedono la certificazione BioPerformance per colture cellulari
  • sono idonei per ibridomi
  • sono testati per le applicazioni delle colture vegetali
Articoli tecnici correlati
Video correlati
Video: Crystor Cryopreservation Protocol
Guarda la dimostrazione delle procedure di congelamento, conservazione e scongelamento di cellule, oltre a una valutazione della vitalità delle cellule scongelate.
Video: Cell Freezing Tips
Il congelamento delle cellule e il mantenimento delle linee cellulari sono pratiche importanti per conservare negli anni risorse preziose per il laboratorio. Questo tutorial illustra il protocollo per la crioconservazione delle cellule e i fattori più importanti di cui tener conto quando si congelano stock di cellule. Scopri come minimizzare i danni durante il congelamento delle cellule e le soluzioni utilizzabili come terreno crioprotettivo.