Merck
Sieri
Del siero viene aggiunto in un flacone mediante contagocce
Con oltre 35 anni di esperienza nella gestione e produzione di sieri per colture cellulari, offriamo numerose varietà di FBS e altri sieri bovini (mucca), il siero caprino (capra), equino (cavallo), umano, ovino (pecora), suino (maiale) e il siero di coniglio e di pollo, prodotti e testati per le applicazioni delle colture cellulari. Per ogni siero vengono analizzate le contaminazioni virali e le prestazioni in coltura; inoltre viene fornito un certificato d’origine.  
L’FBS (siero fetale bovino) è un supplemento fondamentale per i laboratori di tutto il mondo nei quali vengono eseguite colture cellulari. La suddivisione in FBS Classic, FBS Premier e FBS Select ti aiuterà a orientarti nella scelta del siero, evidenziandone le proprietà importanti per la tua attività. Queste classificazioni rispecchiano le necessità dei laboratori che si occupano di colture cellulari, di bioproduzione e di applicazioni che richiedono rigorosi test di qualità, della coltura di fenotipi cellulari specializzati o difficili da coltivare, per consentire una scelta sicura dell’FBS più indicato per soddisfare le performance, la documentazione e l’ottimizzazione delle proprie colture cellulari.
La gestione e la suddivisione dei nostri sieri bovini fetali (FBS), di vitello neonato e di bovino adulto avviene in base alla nazione e/o alla regione d’origine, per soddisfare le restrizioni e gli standard regolatori internazionali e degli Stati Uniti. I nostri FBS sono classificati in base al fatto che provengano o meno dagli Stati Uniti; offriamo, inoltre, sieri di capra e di cavallo da allevamenti degli Stati Uniti. I nostri FBS non provenienti dagli Stati Uniti sono identificati dal numero di lotto e gestiti come prodotti autorizzati dall’USDA o venduti limitatamente al Paese o alla regione d’origine. Per tutti gli FBS offriamo, inoltre, l’analisi e la corrispondenza del lotto. I nostri sieri umani sono selezionati e analizzati in modo completo e approfondito per soddisfare i requisiti di sicurezza pubblica. Oltre ai sieri completi, offriamo prodotti sostitutivi per la crescita ottimale di colture che richiedono l’assenza di siero.  
Siero fetale bovino (FBS)
La suddivisione in categorie della nostra selezione di FBS facilita la scelta del siero più indicato per le diverse applicazioni delle colture cellulari, da quelle generali alle più specifiche, sulla base di parametri rilevanti per il tuo lavoro:
  • FBS Classic: i nostri migliori sieri fetali bovini per le applicazioni generali delle colture cellulari
  • FBS Premier: per processi quali la bioproduzione, che richiede analisi stringenti e procedure di rilascio severe basate su standard definiti a livello internazionale, questi prodotti devono superare analisi rigorose per alcuni specifici parametri di qualità (fino a 56)
  • FBS Select: questi FBS soddisfano gli standard per la supplementazione “su misura” di cellule staminali, cardiomiociti e cellule coltivate per la produzione di immunoterapici, per citare solo alcuni fenotipi cellulari specializzati.
Sieri di vitello e di bovino adulto
Come l’FBS, il siero di vitello neonato contiene fattori di crescita e nutrienti. Questo prodotto può rappresentare un’alternativa economicamente conveniente all’FBS per alcune applicazioni delle colture cellulari. Anche il siero di bovino adulto è utilizzato come supplemento nei terreni di coltura per stimolare la crescita e la proliferazione delle cellule. Questi sieri possono rappresentare un’alternativa economica per applicazioni in cui la presenza di anticorpi e di altri fattori immunologici nel siero non produce effetti sulla coltura.
Siero umano
Il siero umano è fondamentale per applicazioni biomediche quali l’ingegneria tissutale, i trapianti e lo sviluppo di terapie cellulari. Il siero umano può rappresentare una scelta migliore rispetto all’FBS per alcune applicazioni delle colture di cellule umane. Tra queste sono inclusi i saggi di invasione cellulare e i metodi che comportano la formazione di sferoidi. I nostri sieri umani sono sterilizzati mediante filtrazione in serie e sono analizzati per verificare l’assenza di HBsAg, virus dell’epatite A e HIV, e di altri batteri, virus e tossine rilevanti, oltre che dell’emoglobina. Per garantirne l’idoneità per la coltura, la performance biologica è valutata utilizzando un terreno per coltura cellulare supplementato con il siero per sette giorni.
Sieri di altre specie animali
Oltre al siero bovino, si possono utilizzare sieri di altre specie come alternative più economiche per la supplementazione di terreni basali o per applicazioni che richiedono sieri specie-specifici. I sieri animali rappresentano dei reagenti fondamentali per i protocolli di immunorilevazione, nei quali sono utilizzati per bloccare legami aspecifici e migliorare il rapporto segnale/rumore. Offriamo sieri di diverse specie, tra cui il cavallo, la capra, il coniglio, la pecora, il maiale, il ratto e il topo.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 97
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 97
Confronta
N° Catalogo
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 97 risultati