Analisi delle acque reflue e di processo
La depurazione delle acque reflue e di processo è necessaria per proteggere la salute pubblica e l’ambiente, ma anche per mantenere costante l’efficienza dei processi industriali. La maggior parte degli enti normativi richiede una regolare analisi degli effluenti di lavorazione nelle varie fasi del loro trattamento. Solitamente anche le acque di processo utilizzate nelle caldaie e nei sistemi di raffreddamento vengono sottoposte ad analisi chimica.
Articoli tecnici correlati
- Siamo un'azienda leader a livello globale nel settore delle Life Science e produciamo kit di analisi per la determinazione di moltissimi analiti. Water Online ha voluto discutere con noi dei progressi nell’ambito della determinazione della domanda chimica di ossigeno
- Ordered pore structures, high specific surface areas are some properties that make it possible for mesoporous silica to be used in applications such as wastewater remediation, indoor air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- Questo kit analitico per la determinazione dell’azoto totale è più veloce, più sicuro e più accurato del metodo tradizionale, ed è anche più economico. Il kit analitico per l’azoto totale è stato sviluppato per mettere a disposizione degli addetti ai lavori un singolo metodo di analisi per la determinazione dei livelli di azoto totale nelle acque di processo e nelle acque reflue.
- Urea nelle acque potabili e nelle acque reflue, determinazione enzimatica - Determinazione fotometrica con il metodo del blu d’indofenolo dopo decomposizione dell’urea.
- Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio nelle acque reflue con il reattivo di Nessler o il blu d’indofenolo, utilizzando il sistema Reflectroquant® con strisce reattive.
- Visualizza tutto (28)
Protocolli correlati
- Il kit per patch test Millipore® è un kit portatile per la raccolta e l’analisi di fluidi idraulici, sostanze chimiche in bulk, acqua di alimento delle caldaie e oli lubrificanti Il kit include materiali di consumo sufficienti per 100 test.
- La presenza del triclosano negli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue è stata determinata mediante HPLC seguita da rivelazione UV e MS/MS.
- Il funzionamento efficiente degli impianti e delle attrezzature industriali costituisce una delle condizioni essenziali per poter condurre le proprie produttive in maniera profittevole. Un problema evitabile consiste nella formazione indesiderata di depositi, ovvero incrostazioni, nelle tubazioni, nelle caldaie e nelle turbine, la cui causa principale sono i silicati. Un’analisi rapida e sensibile può permettere di tenere sotto controllo di questo tipo di inconveniente.
- Determinare il selenio in acqua con questo test fotometrico e un campione limpido e filtrato, con misurazione dei risultati a 445 nm.
- Visualizza tutto (16)
Cerca altri articoli e protocolli
Depurazione ed analisi delle acque reflue
Per proteggere l’ambiente e le comunità, quasi tutti i governi richiedono la depurazione e l’analisi delle acque reflue municipali domestiche e di quelle provenienti da industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari e da altre tipologie di aziende produttive. Il processo di depurazione delle acque reflue prevede quattro fasi principali. Il trattamento preliminare rimuove tutti i solidi grossolani e sedimentabili. Durante il trattamento secondario si ricorre ad una proliferazione microbiologica accelerata per rimuovere gli inquinanti organici.
Il trattamento terziario riduce il carico di sostanze nutritive delle acque di scarico attraverso una combinazione di processi chimici e biologici. Il trattamento quaternario consente di rimuovere i contaminanti emergenti particolarmente difficili, come i composti farmaceutici o altre molecole complesse. In ogni fase sono necessari controlli analitici per monitorare i parametri chimici fondamentali come composti azotati, fosfati e cloro.
Analisi delle acque di processo e di raffreddamento
L’analisi delle acque di caldaie e impianti di raffreddamento è essenziale per le centrali elettriche e le aziende produttrici come quelle chimiche, farmaceutiche, tecniche o alimentari. Il monitoraggio del contenuto di silicati, calcio e magnesio è d’obbligo perché essi formano incrostazioni con il conseguente aumento dei costi di manutenzione e dei tempi di fermo. Anche il tenore di ferro viene monitorato quale indicatore della corrosione del sistema. Solitamente si opera una demineralizzazione dell’acqua in ingresso facendola passare attraverso un chiarificatore prima che entri nel serbatoio d’alimentazione. L’acqua ulteriormente condizionata viene inviata al circuito della caldaia o dell’impianto di raffreddamento per l’azionamento delle turbine o per altri scopi.
Tecnologie utilizzate per l’analisi delle acque reflue e di processo
Gli enti normativi come l’U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) richiedono l’impiego di metodi ufficiali per l’analisi delle acque potabili (Safe Drinking Water Act) e delle acque reflue (Clean Water Act). Tali metodi prevedono analisi microbiologiche con metodi colturali o molecolari e analisi chimiche quali determinazioni spettrofotometriche, del pH, della conducibilità e della torbidità. Metodi più sensibili per l’analisi dei contaminanti in tracce nelle acque, acque reflue o nei solidi acido-solubili consentono di raggiungere livelli di rilevazione nell’ordine di poche ppb grazie alla ICP-MS o alla ICP-AES.