Merck
Biosensori e bioimaging
Patch cutanei dotati di biosensori indossabili, sottili e flessibili, di forma tonda o simili a un cerotto per applicazioni mediche e commerciali.
I biosensori e il bioimaging facilitano lo studio a livello molecolare di processi biologici e patologici nei sistemi viventi. I biosensori sono dispositivi utilizzati per rilevare la presenza o la concentrazione di un analita biologico, di una struttura biologica o di un microrganismo. Trovano impiego in bioelettronica, nel monitoraggio alimentare e ambientale e nelle applicazioni biomediche per la rilevazione di patogeni, tossine alimentari e biomarcatori di specifiche patologie.  
I biosensori sono formati da tre componenti principali: un elemento di riconoscimento (biorecettore) che identifica l’analita e produce un segnale, un trasduttore di segnale e un lettore che misura e quantifica il segnale ricevuto. I biorecettori, come gli anticorpi, i nucleotidi, gli enzimi e le proteine, fungono da molecole di riconoscimento e si legano o interagiscono con un analita o un biomarcatore specifico. I trasduttori di segnale possono funzionare sfruttando proprietà chimico-fisiche diverse, come per esempio segnali elettrici, elettrochimici, ottici o magnetici.
Il bioimaging è un tecnica che sfrutta tecnologie di biorilevazione ottiche per produrre rappresentazioni visive non invasive dei processi biologici nelle cellule, nei tessuti e nelle strutture anatomiche, consentendo diagnosi più accurate e una migliore cura delle malattie. 
Something went wrong, please try again.
Categorie in evidenza
Struttura chimica del polisilossano, noto anche come silicone o olio di silicone.
Materiali siliconici
Il nostro insuperato portfolio di materiali siliconici si distingue per l’ampia varietà di pesi molecolari, gruppi sostituenti...
Per acquistare
Fiale di punti quantici con colori che variano dal blu al verde al giallo e al rosso per mostrare come il colore emesso dipenda dalle dimensioni dei punti quantici stessi.
Punti quantici
Accendete la vostra ricerca con il nostro portfolio completo di punti quantici “core-type”, “core-shell” e in lega, differenti per composizione, dimensioni e funzionalizzazione e disponibili anche in kit.
Per acquistare
Provette di polimeri biomedicali dai colori vivaci vengono riempite con una pipetta
Polimeri biomedicali
Disponiamo di un’ampia selezione di polimeri biomedicali di origine naturale e di origine artificiale le cui proprietà avanzate sono pensate per ogni vostra applicazione biomedica.
Per acquistare
Gel polimerico idrofilo con bolle di colore blu
Polimeri idrofili
Possiamo mettere a vostra disposizione un’ampia gamma di polimeri idrofili, classificati in base alla struttura chimica, da utilizzare in applicazioni biomedicali, catalitiche o finalizzate vuoi all’autoassemblaggio, vuoi alle modifiche superficiali.
Per acquistare
Le tecniche di diagnostica per immagini per applicazioni in vivo comprendono la radiografia, la tomografia computerizzata (TC), l’imaging a risonanza magnetica (RMI), la risonanza magnetica funzionale (RMF) e la tomografia a emissione di positroni (PET). Le applicazioni in vitro includono spesso la super-risoluzione, la microscopia a eccitazione di fluorescenza a due fotoni e le tecnologie di recupero di fluorescenza dopo photobleaching (FRAP) e di trasferimento di energia a risonanza di fluorescenza (FRET).
Per ulteriori informazioni, si rimanda al numero di Material Matters™ dedicato ai saggi biologici e al bioimaging.
Ricerca di documentazione
Cercate informazioni più specifiche?
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Per leggere i documenti