Coenzimi
La maggior parte delle reazioni biochimiche che si verificano negli organismi è regolata da enzimi. I coenzimi sono molecole organiche che agevolano l’azione degli enzimi e possono legarsi a questi temporaneamente o in modo permanente. Essi sono in grado di catalizzare delle reazioni, ma non con la stessa efficacia di quando sono associati a un enzima.
I coenzimi strettamente legati a un enzima tramite un legame di coordinazione o covalente sono spesso detti gruppi prostetici. I coenzimi associati a un enzima attraverso un legame chimico più debole sono definiti cosubstrati. Possono svolgere diverse funzioni, quali:
- contribuire alle reazioni intracellulari di accoppiamento energetico
- fungere da trasportatori di atomi d’idrogeno, elettroni o gruppi chimici (per es. il NADH agisce da carrier di elettroni)
- facilitare le reazioni associandosi ai substrati enzimatici nei siti attivi degli enzimi.
I coenzimi possono essere dei derivati delle vitamine, come quelle del gruppo B o la vitamina C. Ad esempio, il coenzima A (CoA), un carrier di gruppi acilici fondamentale per il metabolismo, deriva dall’acido pantotenico. La vitamina C stessa è un cofattore per le idrossilasi. Ad eccezione della vitamina C, le vitamine devono essere modificate per agire da coenzimi. Invece, i coenzimi di origine metabolica, come l’adenosina trifosfato (ATP), sono sintetizzati a partire da nucleotidi.
I nostri coenzimi di elevata qualità soddisfano le rigorose esigenze delle applicazioni nelle scienze alimentari/ della nutrizione e delle ricerche sul metabolismo, il microbioma, le patologie. Per richieste più specifiche, offriamo anche la comodità di confezioni e prodotti personalizzati.
Serve aiuto per trovare una proteina o un enzima?
Affidatevi al nostro explorer di proteine ed enzimi per trovare il reagente giusto per la vostra ricerca.