Ossidi e materiali ceramici
Gli ossidi sono materiali solidi costituiti da un catione e un anione e possono essere composti da numerosi elementi tra cui metalli alcalino terrosi, metalli di transizione e terre rare. Gli ossidi funzionali godono di proprietà chimico-fisiche modulabili che possono essere utilizzate nell’ambito dei materiali per l’energetica. Sono composti stabili, diffusi in abbondanza sulla Terra e trovano impiego in materiali come il vetro e le ceramiche. I materiali ceramici sono materiali inorganici contenenti composti metallici e non metallici. Sono caratterizzati da una vasta gamma di strutture, da quelle amorfe a quelle policristalline, fino ai singoli cristalli. In quanto non metallici, sono solitamente dei materiali isolanti o semiconduttori a banda proibita ampia, ma possono essere drogati per essere utilizzati come semiconduttori. Le ceramiche mostrano eccellente stabilità termica ad alte temperature.
Il nostro impianto produttivo di Urbana, Illinois, USA, è un centro di chimica dei materiali d'eccellenza per la produzione di ossidi ad alta purezza utilizzati in un’ampia varietà di applicazioni, dall’alta tecnologia ai materiali ceramici. Le nostre competenze includono diverse tecniche speciali di sintesi e purificazione che ci permettono di fornire con continuità ossidi di purezza compresa tra il 99,9% (3N) e il 99,999% (5N) quanto a presenza di metalli in traccia. Molti dei nostri ossidi ultrapuri sono disponibili in intervalli granulometrici differenti per applicazioni personalizzate.
Risorse sui prodotti
- Energy Harvesting Using Lead Zirconium Titanate-Based Ceramic Nanowires
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
- Materials for Advanced Thermoelectrics
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.