Merck
Trituratori e omogeneizzatori
Per poter sottoporre i campioni ad analisi chimiche e fisiche, è necessario omogeneizzarli fino a raggiungere un adeguato grado di finezza e uniformità. La corretta preparazione del campione può influire sulla produttività, sulla qualità dei dati e sul costo delle analisi. Offriamo una gamma completa di mulini, trituratori, sonicatori e omogeneizzatori da laboratorio per ridurre in dimensioni grossolane, medie, fini e ultrafini quasi ogni materiale. Questi strumenti sono utilizzati in laboratorio per scopi chimici e forensi, di produzione farmaceutica, scienza dei materiali e life science e nelle analisi alimentari e ambientali.   
  • I setacci sono dispositivi a rete utilizzati per separare manualmente particelle di varia granulometria.
  • I mulini e i trituratori vengono utilizzati per rompere campioni secchi o umidi in particelle più piccole mediante macinazione, schiacciamento o taglio.
  • Le lame vengono utilizzate nei mulini per tagliare i campioni in particelle a più fini.
  • Gli omogeneizzatori portatili e da banco miscelano completamente campioni chimici e biologici utilizzando diversi metodi.
  • I sonicatori sono omogeneizzatori che utilizzano l'energia delle onde sonore per agitare le particelle in procedure di estrazione. Le sonde possono essere asportate e cambiate per consentire una omogeneizzazione efficiente con campioni di vario volume.
Scoprite di più su
Mulini
I nostri mulini da laboratorio sono ideali per la macinazione discontinua e la macinazione a secco di sostanze dure e fragili. Essi sono adatti specialmente alla macinazione di semi quali mais e grano.
Omogeneizzatori portatili
Offriamo diversi omogeneizzatori tissutali portatili, dal modello DWK KIMBLE® Dounce tutto in vetro, specifico per lavori con le cellule nei quali il nucleo deve rimanere intatto dopo la omogeneizzazione, all'omogeneizzatore di tipo rotore-statore D1000 Benchmark Scientific. Questo funziona estraendo il campione liquido nella sonda del generatore con il rotore a velocità variabile e forzandolo poi attraverso le fessure dello statore. Il campione viene così sottoposto a un'azione meccanica di taglio che consente di omogeneizzarlo, emulsionarlo, sospenderlo o disgregarlo rapidamente.
Mortai e pestelli
I nostri mortai e pestelli sono progettati per un'azione efficace su campioni più grandi e più resistenti e sono disponibili in diversi materiali che assicurano compatibilità con i detergenti, resistenza termica o una superficie completamente impermeabile.
Resine per omogeneizzazione
La resina Molecular Grinding Resin™ è stata specificatamente sviluppata per una macinazione efficace di campioni biologici, ai fini della estrazione di DNA, RNA e proteine. È costituita da microparticelle ad alta resistenza che disgregano efficacemente i nuclei e le altre componenti cellulari. La Molecular Grinding Resin™ non si lega alle proteine e agli acidi nucleici. È sufficiente miscelare il campione biologico alla Molecular Grinding Resin™ e triturarlo o omogeneizzarlo.
Sonicatori
I processori a ultrasuoni possono essere la scelta migliore per la disgregazione cellulare nei batteri e nelle spore. Essi possono essere usati per accelerare reazioni catalitiche, l'estrazione di tossine o enzimi da fonti organiche, la solubilizzazione di composti difficili da sciogliere e l'emulsione fino a 0,01 mm.
Omogeneizzatori da banco
L’omogeneizzatore BeadBug™ di Benchmark Scientific consente l'omogeneizzazione simultanea di più campioni in microprovette monouso con tappo a vite da 2 mL. Il movimento di miscelazione ottimizzato produce la rapida disgregazione delle cellule attraverso l’impatto ad alta velocità costante con microsfere temperate. E’ lo strumento ideale per laboratori medio-piccoli, avendo una capacità di 3 o 6 campioni.