Livelli dei servizi di convalida
Una procedura di convalida prevede spesso diverse fasi: per questo, raggiungere la conformità ai requisiti normativi su scala globale richiede un alto livello di competenze e un supporto consulenziale. Per aiutarvi a scegliere il pacchetto di convalida giusto, disponiamo di due livelli di servizi di convalida BioReliance® in grado di rispondere alle vostre esigenze attivando in maniera mirata le risorse e gli strumenti necessari. I nostri pacchetti standard semplificano il vostro lavoro grazie ai seguenti vantaggi:
- definizione lineare e solida dei budget
- scelta estremamente semplificata dei servizi, al momento giusto e nella fase di sviluppo opportuna
- test armonizzati a livello globale
- l’esatto livello di supporto di cui avete bisogno, con il nostro proverbiale impegno a fornire test, conformità e assistenza qualificati
Qualunque sia la vostra scelta, i nostri esperti di convalida vi seguiranno passo passo.
Scelta tra il pacchetto Classic e il pacchetto Advanced
Semplifichiamo il vostro processo fin dall’inizio con due livelli di assistenza predefiniti.
- Classic: potete contare sulla nostra assistenza. Faremo tutto quanto sarà necessario per aiutarvi realizzare uno studio di convalida completo, nel rispetto dei massimi standard qualitativi.
- Advanced: lavoriamo insieme. Esamineremo in dettaglio i requisiti normativi specifici del vostro caso e svilupperemo un piano di convalida personalizzato adatto alle vostre esigenze più avanzate e ai vostri studi più complessi.
Tabella di confronto tra i livelli di assistenza
Tabella di confronto tra i livelli di assistenza | Classic | Advanced |
---|---|---|
Soddisfa i requisiti normativi globali pertinenti | ✓ | ✓ |
Assistenza per la presentazione di domande o l’interlocuzione con gli enti regolatori | ✓ | ✓ |
Supporto online | ✓ | ✓ |
Supporto del Project Management Team a chiamata | ✓ | ✓ |
Personalizzazione dei test1 | - | ✓ |
Condizioni sperimentali dello studio di ritenzione batterica e dello studio di compatibilità | Durata massima del processo: 48 ore
Temperatura fredda e ambiente | Durata massima del processo
Temperatura massima del processo |
Condizioni dello studio sugli estraibili | Flussi come da modello standard secondo le linee guida di settore | Personalizzate |
Test di integrità | 1 lotto di prodotto | 3 lotti di prodotto |
Documentazione standard | ✓ | - |
Documentazione personalizzata | - | ✓ |
Revisione della documentazione | 1
limitata ad ambiti specifici2 | Fino a 3
sull’intero documento |
Relazione sintetica sulla convalida3 | - | ✓ |
1 I test dell’opzione Classic includono un range predefinito di condizioni di processo con parametri di studio definiti. I test dell’opzione Advanced offrono un maggiore livello di personalizzazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di processo,
il ricorso ad attrezzature o ad altre risorse addizionali o condizioni di studio più complesse.
2 Ambiti inerenti il prodotto farmaceutico e le informazioni sul processo.
3 La relazione sintetica di convalida è inclusa se l’ordine riguarda due o più servizi.
Con i servizi di convalida BioReliance® la strada è in discesa. Contattateci per richiedere un preventivo o per scoprire insieme qual è il livello di assistenza adatto a voi.
Come scegliere i servizi di convalida giusti