Detersivi e prodotti detergenti per il laboratorio
Detersivi e prodotti detergenti Extran® per le dotazioni di laboratorio
I detersivi Extran® per le dotazioni di laboratorio, per il lavaggio manuale o per gli apparecchi di lavaggio, assicurano una pulizia affidabile e senza residui della vetreria e delle apparecchiature, in laboratorio come nei siti di produzione, prima e dopo l’uso.
Quando si ha a che fare con sostanze chimiche o biologiche, se si vogliono rispettare le corrette procedure di laboratorio è essenziale procedere ad una pulizia accurata, che non lasci traccia di residui indesiderati. I nostri prodotti per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature di laboratorio sono:
- Affidabili – qualità dei prodotti costante, solubilità e fluidità eccezionali
- Rispettosi dell’ambiente – formulati con ingredienti attivi biodegradabili per una pulizia più verde
- Pulizia senza residui con assistenza alla convalida – il nostro metodo fotometrico di analisi è in grado di assistervi nel dimostrare l'assenza di tensioattivi non ionici dopo la pulizia
- Sicuri e atossici – non contengono profumi, coloranti, ossidanti, cloro, enzimi né NTA (acido nitrilotriacetico)
- Efficaci – i detersivi da laboratorio concentrati per la pulizia delle attrezzature da laboratorio, sono disponibili in una varietà di formati (da 1 l a 25 l; da 2 kg a 25 kg), con sistemi ed accessori per il prelievo progettati ad hoc
Scoprite il nostro ampio portfolio di detergenti da laboratorio
Comunque vi prendiate cura delle vostre attrezzature di laboratorio, abbiamo i detersivi e i prodotti detergenti che fanno al caso vostro e dei vostri laboratori.
Prodotti Extran® AP for il lavaggio automatizzato con apparecchi da laboratorio
I prodotti Extran® AP sono stati sviluppati in collaborazione con produttori di elettrodomestici leader nel campo degli apparecchi di lavaggio da laboratorio e sono stati sottoposti ad attente verifiche di compatibilità. Sono detergenti da laboratorio caratterizzati da una elevata idrosolubilità, progettati per produrre poca schiuma e per lasciare solo tracce di residui. Per neutralizzare i residui alcalini, dopo ogni lavaggio principale è consigliabile un risciacquo acido con agenti neutralizzanti, quali:
- Extran® AP 21 - agente di risciacquo acido contenente acido fosforico
- Extran® AP 22 - agente di risciacquo acido contenente acido citrico
Taniche Extran® da 5 l per gli apparecchi di lavaggio da laboratorio
Questa tanica Extran® è decisamente pratica: può essere collocata nello scomparto dell’unità di dosaggio allacciata direttamente alla lavavetreria, così da ridurre al minimo il rischio di contatto diretto con il detersivo. Sull’etichetta superiore sono chiaramente visibili la denominazione del prodotto e le informazioni circa la sicurezza; sono presenti, inoltre, un codice colore definito in base al pH e un’area libera che permette di tenere traccia delle date di movimentazione, come da GLP.
Tanica Extran® da 5 l per gli apparecchi di lavaggio da laboratorio
(tappo DIN51; Alt. 215mm; Largh. 245mm; Prof. 140mm)
Etichetta sulla faccia superiore con le informazioni essenziali sul prodotto ai fini della sicurezza
(n° catalogo, nome, pH, pittogrammi) e spazio libero per l'apposizione di ulteriore documentazione
Tanica Extran® nello scomparto dell’unità di dosaggio
Risorse correlate
- Brochure: Fit to Clean
The perfect solution for cleaning your laboratory utensils.
- Brochure: Empower Your Lab
Inorganics & Solvents for classical analysis. Discover how our world-class Inorganics and Solvents can empower your work.
- Brochure: Cleaner
New Extran® 5L canisters perfectly aligned to your lab dishwasher.
- Protocol: Surfactants (nonionic) in Extran® Rinse Solutions
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.