Consumabili dei sistemi per la purificazione dell'acqua Milli-Q®
La nostra offerta di consumabili specifici per i diversi sistemi di purificazione dell’acqua copre ogni fase del processo di purificazione: pretrattamento, purificazione, stoccaggio e distribuzione. Utilizzate la tabella che segue per individuare le cartucce, le lampade UV, i filtri e i dispositivi per il trattamento finale necessari per il vostro sistema di purificazione dell'acqua.
I consumabili per la purificazione dell'acqua Milli-Q® assicurano diversi vantaggi tra cui:
- numerose opzioni tra cui scegliere in base alla qualità dell'acqua di alimentazione
- acqua di qualità costante e affidabile per qualsiasi applicazione
- convalida effettuata seguendo protocolli di assicurazione della qualità rigorosi
- ricambi originali certificati ISO 9001
- progettati per una perfetta compatibilità con i sistemi per la purificazione dell'acqua Milli-Q®
- impatto di fine vita delle cartucce ridotto grazie al tappo di drenaggio
CATEGORIE PIÙ COMUNI
Perché è così importante cambiare i materiali di consumo del sistema di purificazione dell'acqua per tempo e con componenti originali?
Le cartucce di purificazione e gli altri materiali di consumo svolgono un ruolo fondamentale nel processo di purificazione dell'acqua in quanto hanno la funzione di rimuovere o tenere lontani i contaminanti. Ciò protegge la qualità dell'acqua purificata prodotta ed evita eventuali danni al sistema.
Per garantire che l’acqua purificata sia costantemente di alta qualità e la lunga durata del sistema di purificazione, è fondamentale sostituire i materiali di consumo del sistema puntualmente e con componenti originali certificati ISO 9001.
La sostituzione puntuale dei materiali di consumo del sistema di purificazione dell’acqua:
- aiuta a garantire la qualità dell'acqua
- previene i danni e la contaminazione del sistema
- soddisfa i criteri di convalida
- garantisce l’affidabilità del lavoro del laboratorio
Qualità dell'acqua ad hoc con le nostre cartucce di purificazione e i filtri finali
NOVITÀ! Da oggi cartucce su misura in base alla qualità dell'acqua pura di alimentazione
Le cartucce per la purificazione finale IPAK Meta® e IPAK Quanta® sono ora commisurate alla qualità dell'acqua pura di alimentazione.
Per i sistemi Milli-Q® IQ ed EQ alimentati da...
- acqua pura Elix®, la miscela di resine è stata ridotta senza alcun impatto sulle prestazioni. Le cartucce vengono comunque sostituite una volta all'anno;
- acqua pura non-Elix®, la miscela di resine è stata modificata per garantire la produzione di acqua ultrapura di qualità costante nonostante le condizioni di alimentazione siano più difficili.
Gli Application POD-Pak consentono di produrre acqua di qualità ideale per ogni attività scientifica
Il vostro laboratorio utilizza acqua purificata per svariate applicazioni? La nostra gamma di Application POD-Pak rappresenta la soluzione perfetta per soddisfare ogni esigenza applicativa e i requisiti più severi. Ogni POD-Pak o filtro finale è stato creato per una tipologia di contaminanti specifica e li rimuove direttamente a livello degli erogatori al punto d'uso Q-POD® o E-POD®. Quando servono diversi tipi di acqua pura o ultrapura, è sufficiente connettere POD-Pak differenti alle diverse unità d'erogazione.
La nostra offerta di POD-Pak comprende:
- filtri Millipak® e filtri sterili Millipak® Gold da 0,22 µm per acqua esente da batteri e particelle
- cartucce Biopak® per acqua apirogena ed esente da nucleasi, proteasi e batteri
- cartuccia VOC-Pak® per acqua da utilizzare in analisi di composti organici volatili
- cartuccia EDS-Pak® per acqua da utilizzare in applicazioni relative agli interferenti endocrini
- cartuccia LC-Pak® per acqua da utilizzare in applicazioni sensibili ai contaminanti organici in ultra-tracce.
Programmazione della sostituzione dei materiali di consumo con un abbonamento per la fornitura dei consumabili
Mantenete sempre in condizioni di esercizio ottimali il vostro sistema Milli-Q® e semplificate gli ordini. Un abbonamento per la fornitura dei consumabili (CSA) garantisce di avere sempre i materiali di consumo giusti al momento giusto e semplifica il processo di acquisto. Rappresenta la soluzione più semplice, economica e affidabile per garantire la qualità dell’acqua.
- Possibilità di effettuare 1 solo ordine per consegne periodiche
- Consegne automatiche
- Nessuna data di scadenza dimenticata
- Prezzi preferenziali
- Flessibilità d’ordine
- Solo ricambi originali certificati ISO 9001 da lotti tracciabili
Etichette e-Sure RFID a garanzia della tracciabilità dei dati
Le etichette e-Sure assicurano l’indispensabile tracciabilità dei dati. Basate sulla tecnologia RFID, queste etichette digitali sono presenti sulla maggior parte dei materiali di consumo, a garanzia di qualità, sicurezza e tracciabilità.
- I dati e gli eventi relativi ai consumabili vengono automaticamente registrati nella memoria di sistema
- Lo stato dei consumabili è monitorato direttamente sull'interfaccia del sistema
Risorse sui prodotti
- Flyer: Consumables Supply Agreement
- Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
- Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
- Datasheet: EDS-Pak® Polisher
- Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Nuclease-Free Water at Your Fingertips
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.