Merck
Standard di pesticidi
In questa immagine possiamo vedere un trattore in un campo dove si sta svolgendo una attività agricola
I pesticidi possono essere sostanze chimiche, agenti biologici (virus, batteri, antimicrobici, disinfettanti, ecc.) o miscele di diversi materiali concepiti per prevenire, eliminare, respingere o attenuare eventuali infestazioni. Tra gli organismi bersaglio dei pesticidi ci sono insetti, roditori, erbe infestanti, batteri, patogeni delle piante, molluschi, nematodi (ascaridi), muffe, funghi e qualunque microrganismo capace di distruggere i beni, arrecare disturbo, diffondere o veicolare malattie. 
Residui di questi pesticidi possono finire nell'aria, nel terreno, nelle acque e persino negli alimenti. Con i nostri materiali di riferimento per l'analisi dei pesticidi, è possibile monitorare accuratamente la qualità del suolo, delle acque e degli alimenti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali. 
Prodotti in evidenza:
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 1303
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 1303
Confronta
N° Catalogo
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Standard analitici di pesticidi (PESTANAL®)
Gli standard analitici PESTANAL® sono specificamente concepiti per le analisi di routine o lo screening di pesticidi; scegli tra la nostra ampia gamma di standard allo stato puro o in soluzione. Tra i pesticidi allo stato puro, oltre alle sostanze madri troverai un crescente elenco di metaboliti. Per garantire la massima trasparenza a ogni acquisto, forniamo un certificato di analisi completo di data di scadenza e di cromatogramma del prodotto.
Pesticidi marcati con isotopi
Frequentemente si utilizza la spettrometria di massa a diluizione isotopica (IDMS) per determinare gli effetti della matrice e il bias dei risultati a causa della perdita di analita. Questa tecnica si basa sul fatto che i composti marcati con isotopi sono dotati di proprietà fisiche identiche a quelle degli analoghi non marcati. Essi possono tuttavia essere distinti in spettrometria di massa; arricchendo il campione con un analogo marcato con isotopo (spiking) prima del trattamento e dell'analisi, l'eventuale perdita di materiale nel corso del processamento del campione può essere facilmente determinata e compensata. Offriamo una gamma in continua crescita di materiali in soluzione e non, marcati con 13C, 15N o D.
Materiali di riferimento per analisi di pesticidi
I nostri materiali di riferimento per analisi di pesticidi sono certificati in conformità alla normativa ISO/IEC 17025 per quanto riguarda il valore dei parametri specificati mediante risonanza magnetica nucleare quantitativa (qNMR) o bilancio di massa. Essi, quindi, contribuiscono a ottenere risultati misurabili, accurati e tracciabili.
Materiali di riferimento certificati (TraceCERT®) per analisi di pesticidi
La nostra gamma di prodotti TraceCERT®, in rapida espansione, comprende un numero crescente di CRM per analisi di pesticidi, certificati in conformità alle normative ISO/IEC 17025 e ISO 17034 e tracciabili ai materiali di riferimento standard (SRM) del NIST. Possono essere utilizzati come standard di taratura, standard interni o surrogati, per l'arricchimento di soluzioni o come campioni di controllo per il laboratorio. I pesticidi sono disponibili come reagenti puri, o come miscele monocomponente o multicomponente.
Metaboliti di pesticidi
I moderni pesticidi, una volta utilizzati, tendono a degradarsi rapidamente sia in seguito a trasformazioni fisico-chimiche, sia a biotrasformazioni. Di conseguenza, i residui dei pesticidi nei campioni potrebbero non essere rilevabili o esserlo in concentrazioni estremamente basse. Monitorarne i metaboliti è fondamentale per documentare il loro precedente utilizzo. La nostra gamma di metaboliti dei pesticidi, in continua espansione, comprende vari gradi qualitativi (standard analitico, materiale di riferimento, materiale di riferimento certificato) disponibili in diversi formati (allo stato puro, in soluzione).