Librerie di metaboliti
LIBRERIE E MISCELE DI METABOLITI
Le librerie e le miscele di metaboliti costituiscono una pratica soluzione che consente l'identificazione di centinaia di metaboliti nelle analisi e nei saggi metabolomici, principalmente per le determinazioni qualitative e quantitative dei metaboliti mediante MS e NMR, i saggi di funzionalità cellulare e gli screening fenotipici. La nostra offerta comprende:
- soluzioni di miscele di standard pronte all'uso per diversi scopi di ricerca, come la quantificazione, gli studi su metaboliti correlati a stati patologici o l'analisi LC-MS di campioni per il controllo della qualità;
- librerie di metaboliti in piastre IROA Technologies comprendenti diverse classi di metaboliti a ciascuna delle quali è dedicata una piastra a 96 pozzetti. Ogni libreria include la mappa delle piastre, un manuale di istruzioni e il software MLSDiscoveryTM per l’estrazione, l’elaborazione e la conservazione dei dati, un valido aiuto per la creazione di librerie interne;
- librerie e kit di metaboliti a piccola molecola riconducibili a un ampio spettro di vie metaboliche come glicolisi/gliconeogenesi, pentoso fosfati, ciclo dei TCA e ciclo dell’urea.
LIBRERIE DI STANDARD DI METABOLITI
La nostra collezione di librerie di metaboliti, distribuite da IROA Technologies, comprende diverse classi di metaboliti a ciascuna delle quali è dedicata una piastra a 96 pozzetti. Questi composti di elevata purezza (>95%) sono forniti in un pratico formato costituito da piastre a 96 pozzetti di polipropilene; ciascun pozzetto contiene 5μg di peso secco. I metaboliti possono essere impiegati come standard e iniettati individualmente o in pool, il che consente di analizzare miscele di più standard per iniezione.
Per soddisfare qualunque esigenza di ricerca, è possibile ordinare separatamente anche le singole piastre.
Libreria di metaboliti per spettrometria di massa (MSMLS)
Libreria di standard di metaboliti - Larga scala (LSMLS)
Libreria di standard di metaboliti fitochimici (PHYTOMLS)
Libreria di standard di metaboliti - Peptidi e amminoacidi (AAPMLS)
Libreria di standard di metaboliti - Microbioma (GUTMLS)
Libreria di standard di metaboliti - Acidi organici (OAMLS)
Libreria di standard di metaboliti - Acidi grassi (FAMLS)
Libreria di standard di metaboliti - Acidi biliari, steroli, carnitina (BACSMLS)
Kit TRUQUANT Yeast Extract Workflow
Il kit TruQuant Yeast Extract Workflow è un sofisticato sistema di quantificazione ideato per consentire determinazioni simultanee accurate di alcune centinaia di composti biochimici in piccole quantità di campioni biologici. Esso combina un software e una serie completa di oltre 500 standard interni complessi per superare i problemi causati da una ionizzazione insufficiente e da effetti matrice. Questo approccio consente di correggere la soppressione degli ioni, assicura risultati quantitativi consistenti anche su piattaforme differenti, facilita la convalida dell'identificazione di composti e consente di operare senza soluzione di continuità l'assicurazione della qualità/il controllo della qualità degli strumenti.