Materiali siliconici
Siliconi
I siliconi, conosciuti anche come polisilossani, sono polimeri sintetici con una catena principale di silicio-ossigeno che si differenzia da quella del diossido di silicone per la presenza di gruppi funzionali organici addizionali. Grazie alle eccezionali proprietà chimico-fisiche del legame silossanico (-Si-O-) della catena principale, a differenza degli omologhi polimeri a base di carbonio questi composti manifestano una combinazione unica di proprietà chimiche e fisiche. I copolimeri siliconici e i reticoli siliconici modificati manifestano una flessibilità della struttura portante estremamente elevata e temperature di transizione vetrosa (Tg) molto basse, attorno ai -120 °C. Inoltre, possiedono una buona stabilità termica e una buona stabilità all’ossidazione, un’elevata permeabilità ai gas, eccellenti proprietà dielettriche, una buona biocompatibilità e una tensione superficiale ridotta al minimo.
Leggete di più su
Classificazione dei siliconi
I nostri siliconi (polisilossani) sono in possesso di una varietà di proprietà tipiche dei materiali siliconici e possono essere classificati come fluidi, elastomeri o resine. I polimeri di ridotto peso molecolare sono classificati come fluidi, mentre i polimeri con un basso grado di reticolazione ed un elevato peso molecolare si possono considerare elastomeri. Le resine a basso peso molecolare sono caratterizzate dalla presenza di gruppi funzionali, in genere ossidrili, gruppi alcossi o gruppi cloro, che possono subire idrolisi e/o condensazione così da formare strutture altamente reticolate.
Tra le comuni applicazioni dei nostri prodotti di base nell’ambito dei materiali siliconici possiamo annoverare:
- elastomeri siliconici, quale il polidimetilsilossano (PDMS), per stampi modellati (patterned) nel campo della litografia soffice e applicazioni di modellazione su nanoscala (nanopatterning)
- elastomeri dielettrici per attuatori elettrostatici o per generatori dielettrici di energia (dielectric energy harvesters)
- incapsulazione e materiali per l’imballaggio di componenti e dispositivi elettronici
- reagenti per la modificazione delle proprietà superficiali da impiegare in applicazioni di microfluidica
COPOLIMERI E OMOPOLIMERI SILICONICI
I copolimeri e gli omopolimeri siliconici sono in grado di formare una superficie idrofobica con un ridotto assorbimento d’acqua, e vengono usati principalmente per la preparazione di lubrificanti, schiume e aderivi polimerici.
I polimeri siliconici del nostro catalogo sono caratterizzati da:
- sostituenti e gruppi terminali non reattivi, che hanno la funzione di regolare le proprietà meccaniche e termomeccaniche (come la temperatura di transizione vetrosa)
- sostituenti e gruppi terminali reattivi, che possono interagire per via chimica (p.es. per dare reticolazione)
- pesi molecolari e gradi di viscosità differenti.
OLI SILICONICI
Il nostro catalogo ricomprende oli di silicone (o fluidi siliconici) ovvero silossani polimerici liquidi tutti specificamente funzionalizzati da catene laterali organiche. Sono composti termodinamicamente più stabili dei comuni silossani in virtù di legami Si-O-Si fortemente polari caratterizzati da una elevata energia di legame. I fluidi siliconici sono polimeri che, in virtù delle deboli forze di attrazione intermolecolare e della libera rotazione dei sostituenti metilici, sono dotati di una maggiore flessibilità strutturale, di una più elevata permeabilità e di proprietà lubrificanti superiori. Inoltre, data la ridotta tensione superficiale questi oli hanno eccellenti proprietà di bagnabilità e proprietà filmogene e sono privi di odore, atossici, idrorepellenti, resistenti agli agenti chimici e ai raggi UV.
Disponiamo di un’ampia gamma di oli di silicone con gradi di viscosità che vanno dai 5 cSt (o 5 mPa∙s) ai 100.000 cSt (o 100.000 mPa∙s) a 25 ˚C. I nostri oli di silicone possono essere impiegati come fluidi riscaldanti o raffreddanti nella gestione termica di dispositivi elettronici. Se usati in sistemi acquosi o oleosi, i nostri silossani generano emulsioni stabili composte da microgoccioline, che vengono ampiamente usate nelle analisi del DNA o del sangue, nelle reazioni chimiche, nel drug discovery, nella formulazione di inchiostri, nella cosmetica, nel settore tessile e nei prodotti per la cura della casa.
Risorse sui prodotti
- Protocol: Procedure for Standard Surface Modification using the Aldrich® Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.