Produzione di peptidi personalizzati
I peptidi sintetici personalizzati rappresentano un’importante strumento nella scoperta di nuovi farmaci e nella proteomica. Con i nostri servizi di sintesi di peptidi personalizzati assistiamo i ricercatori nelle varie applicazioni che richiedono peptidi e array di peptidi personalizzati di alta qualità. Oltre a tecnologie all'avanguardia, prezzi competitivi e investimenti continui in sedi operative in tutto il mondo, offriamo:
- solide competenze scientifiche e oltre 30 anni di esperienza nel campo - soddisfiamo le specifiche dei nostri clienti, indipendentemente dalla loro complessità
- servizio clienti e supporto tecnico di eccellenza - mettiamo a disposizione dei nostri clienti servizi e assistenza di prim'ordine
- il nostro impegno per la qualità a garanzia delle prestazioni dei nostri prodotti - che deriva dalla combinazione dei risultati dei nostri avanzatissimi strumenti analitici abbinati a un solido sistema di gestione della qualità.
Sintesi di peptidi personalizzati
Approfittate delle nostre conoscenze specialistiche sulla progettazione, sui metodi di sintesi e sulla manipolazione di peptidi sofisticati. Offriamo un assortimento di servizi completo, supporto prezioso per i ricercatori.
Linee guida per la scelta della purezza del peptide più adatta in base all'uso previsto
Per il proprio amminoacido, è possibile scegliere la purezza (≦) tra le opzioni seguenti. Per soddisfare le più svariate esigenze di ricerca, mettiamo a disposizione anche peptidi purificati mediante HPLC per chi desiderasse gradi di purezza o volumi di sintesi diversi. Non esitate a contattarci in merito ai diversi gradi di purezza: immunologica (grezzi), 70%≦, 80%≦, 90%≦ e 95%.
Metodi per la dissoluzione e lo stoccaggio dei peptidi
Metodi di stoccaggio
- I peptidi vengono forniti liofilizzati. Una volta ricevuti i peptidi, conservarli al buio a una temperatura compresa tra 2 e 8℃ o inferiore.
- I peptidi liofilizzati sono stabili a temperatura ambiente per alcuni giorni o settimane, ma se si prevede di conservarli per un periodo più lungo, si consiglia di conservarli a -20℃ o a temperature inferiori.
- L'umidità può compromettere la stabilità dei peptidi. Quando si utilizzano peptidi conservati in congelatore, portarli a temperatura ambiente prima dell'uso.
Metodi di dissoluzione
- Non esiste un solvente universale capace di sciogliere tutti i peptidi liofilizzati; in ogni caso, il solvente scelto deve essere compatibile con il saggio biologico in questione.
- Per identificare il solvente più appropriato per il proprio peptide, potrebbe essere necessario procedere per tentativi e provare parecchie alternative.
- Poiché il solvente scelto per primo potrebbe non essere adatto, è buona norma provare prima i solventi facilmente rimovibili mediante liofilizzazione. Inoltre, è importante effettuare le prove di solubilità su una piccola aliquota di peptide.
Risorse sui prodotti
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
Consider sequence length, solubility, and stability when designing peptides for custom synthesis.