Campionatori d'aria per il conteggio delle particelle vitali
Il campionamento dell’aria rappresenta una componente fondamentale di programmi efficaci di monitoraggio ambientale che garantiscano che aree critiche, quali i reparti di produzione e le strutture sanitarie, soddisfino i requisiti per i limiti microbiologici.
Mentre nel monitoraggio passivo si utilizzano piastre di sedimentazione per l’analisi quantitativa dell’aria, il monitoraggio attivo richiede l’impiego di un campionatore microbiologico dell’aria. Questo strumento fa impattare sulla superficie di un terreno di coltura i microrganismi presenti in un volume d’aria noto.
I nostri campionatori d’aria si basano su diversi principi, consentendo di scegliere la tecnologia più adatta per ogni esigenza. Offriamo prodotti progettati specificamente per il settore alimentare, per le aree a rischio d’esplosione, per camere bianche e isolatori e per il monitoraggio dei gas compressi. I nostri sistemi di monitoraggio, di facile utilizzo, sono concepiti per svariate esigenze di monitoraggio ambientale.
Campionatori microbiologici per aria ambiente e gas compressi
La serie MAS-100® costituisce un sistema accurato e completo per monitorare l’aria ambiente in modo semplice e affidabile. Questa gamma si basa sul principio dell’impatto di Anderson e utilizza piastre di sedimentazione o da contatto.
La famiglia degli strumenti MAS-100® è composta da apparecchi dedicati a differenti applicazioni, quali:
- i campionatori microbiologici portatili a batteria MAS-100 NT® con o senza filtro, così come la versione corrispondente a prova di esplosione (MAS-100 NT Ex® con o senza filtro) e i dispositivi MAS-100 VF, sono stati progettati per l’utilizzo in camere bianche fino al grado ISO 5
- il campionatore MAS-100 Eco®, di facile utilizzo, è ideale per le aziende alimentari
- gli strumenti MAS-100 ISO NT® e MAS-100 ISO MH® sono stati progettati per l’installazione fissa in isolatori o RABS, per un massimo di quattro postazioni di campionamento
- il MAS-100 Atmos® è un campionatore microbiologico per gas compressi portatile, alimentato a batteria ed estremamente semplice da utilizzare; assicura un campionamento accurato di aria, azoto, anidride carbonica e argon compressi.
CAMPIONATORI CENTRIFUGHI RCS® PER ARIA AMBIENTE E GAS COMPRESSI
La serie RCS® è rinomata perché consente un monitoraggio ambientale sicuro e affidabile nelle industrie alimentari, medicali e farmaceutiche. Il campionatore microbiologico dell’aria RCS® High Flow Touch è dotato di un display touchscreen a colori ad alta risoluzione, di un software intuitivo e di un design ergonomico che assicurano la massima affidabilità nel monitoraggio dell'aria ambiente e dei gas compressi con le strisce agarizzate.
- Il campionatore d'aria portatile RCS® high flow touch grazie a un display touchscreen a colori ad alta risoluzione e a un software intuitivo è estremamente semplice da utilizzare. Con l'ausilio di un adattatore specifico, si presta anche al campionamento di gas compressi.
- L'adattatore RCS® per gas compressi consente di convertire rapidamente il campionatore d'aria per la conta delle particelle vitali in campionatore per gas compressi.
Tutti i campionatori RCS® applicano il principio dell'impatto centrifugo secondo Reuter i cui principali vantaggi sono:
- velocità d’impatto delicata
- turbolenza ridotta e flusso d'aria controllato
- distribuzione uniforme dei microrganismi
- nessuna zona di essiccamento dell'agar
- sistema completo con terreni agarizzati standardizzati
- testa di campionamento autoclavabile
Risorse sui prodotti
- Poster: MAS-100 NT® Air Outlet Particle Filter
Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators.
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing.
- Application Note: Biological Efficiency of the MAS-100 NT® Air Sampler with TSA w. LTHThio sedi. ICR Settle Plates
ISO 14698-1 describes standard methods to measure biological contamination in cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: Using Different Perforated Lids on the MAS-100® Family Air Samplers
Perforated lids are crucial to the physical and biological sampling efficiency of impaction-based microbial air samplers.
- Application Note: Impact of Higher Volumes and Sequential Sampling in Active Air Monitoring
Modified methods in tests with the MAS-100 NT® air sampler and ICR settle plates.
- Application Note: Impact of the New EN 17141 on the ISO 14698 Validation of MAS-100® Air Samplers
The scope of the new norm is to establish the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments.
- Application Note: VHP Decontamination of MAS-100 NT® Microbial Air Sampler - Hydrogen Peroxide Decontamination
Active microbial air sampling is frequently required for cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: How to Achieve Full Data Integrity for the MAS-100 NT® Air Sampler
Environmental monitoring (EM) is the key process measuring the efficiency of the sum of all measures implemented to minimize the contamination risk in the aseptic manufacturing environment.
- Flyer: Eliminate the Risk of Cleanroom Cross-contamination
As portable air samplers are sometimes moved and used across environments with different levels of microbial contamination, there is a potential risk of cross-contamination between areas.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring.