Antibiotici
L’uso di antibiotici nelle colture cellulari impedisce la contaminazione da parte di patogeni in grado di indurre modificazioni morfologiche o fisiologiche nelle cellule in coltura nonché contaminazioni delle linee cellulari. Gli antibiotici come penicillina, puromicina e ampicillina sono molecole mirate su cellule specifiche che uccidono inibendo o regolando la sintesi della parete cellulare, il metabolismo degli acidi nucleici e la sintesi proteica, o alterando la struttura della membrana.
Offriamo un’ampia gamma di antibiotici efficaci, kit di estrazione degli antibiotici e soluzioni pronte di antibiotici in diverse concentrazioni per risultati di laboratorio affidabili. I nostri agenti antibatterici, antivirali, antifungini e antineoplastici controllano ed eradicano eventuali contaminazioni delle colture cellulari per mantenere l’asepsi del laboratorio. Inoltre, alcuni antibiotici si comportano anche come agenti per la selezione di cellule transfette/geneticamente modificate in base alle proprie esigenze di ricerca.
Per la scelta degli antibiotici adatti per la prevenzione della contaminazione cellulare, la selezione dei marker genetici e gli studi di biologia cellulare è bene basarsi sulle informazioni circa l'applicazione, lo spettro di attività e i dati di utilizzo. Scorri l’elenco degli antibiotici in base al meccanismo di azione o allo spettro di attività.
Antibiotici in base al meccanismo d’azione | Antibiotici in base allo spettro di attività | |
Per concentrarsi sulla realizzazione di importanti passi avanti, esplorare qui sotto il nostro portafoglio completo di anticorpi affidabili.
Articoli correlati
- Cell Culture Antibiotic Selection Guide
Cell culture antibiotic selection guide, including antibiotics for mammalian cell culture, plant cell culture, and antibiotic selection agents for cell culture.
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Antibiotic Optimization for Cell Transduction
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Why Use Antibiotics in Cell Culture?
Know when to use antibiotics to prevent bacterial or fungal, mycoplasma, or viral contamination in cell culture and find suitable antibiotics or other biological agents.
- Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
- Inhibition of Protein Synthesis by Antibiotics
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.