Vai a
1067045
USP
Betamethasone Acetate Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’280.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 3’280.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
betamethasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Betamethasone Acetate Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Betamethasone Acetate
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
106773710677261379139
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
betamethasone
API family
betamethasone
API family
betamethasone
API family
megesterol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)