Filtrazione di terreni di coltura
Il controllo upstream della carica microbica è finalizzato a evitare che microorganismi contaminino i processi di coltura cellulare. Per impedire la contaminazione dei bioreattori e dei processi upstream, è prassi corrente condurre una filtrazione sterilizzante.
Scegliere il filtro giusto per il trattamento dei terreni di coltura cellulare
Per condurre una filtrazione dei terreni di coltura in grado di assicurare sterilità e prestazioni di alto livello in ogni passaggio sono disponibili molteplici alternative. La scelta del filtro è subordinata ad un’analisi del rischio che identifichi il livello di controllo della carica microbica necessario, l’efficienza (throughput) del processo di trattamento dei terreni di coltura cellulare e i formati di filtro disponibili. Prima di finalizzare la scelta dei filtri, è consigliabile avere conferma di una prestazione di livello accettabile del vostro processo in coltura cellulare.
Filtri Millipore Express® SHR (Sterile, High Retention) a singolo strato di membrana di polietersolfone (PES) di 0,1 µm, disponibili con un prefiltro opzionale di membrana di polietersolfone (PES) di 0,5 µm integrato, per proteggere la membrana ad alta portata, evitando così una prematura ostruzione. Sono filtri che di norma garantiscono una riduzione logaritmica dei micoplasmi ≥ 7,0 e prestazioni di grado sterilizzante dai batteri.
Filtri Millipore Express® SHC (Sterile, High Capacity) a due strati (0,5/0,2 µm) di membrana di PES, caratterizzati da superiore efficacia e capacità per i flussi ad elevato potere ostruente. Questi filtri garantiscono una protezione di grado sterilizzante dai batteri.
Filtri Durapore® da 0,1 µm e 0,22 µm a singolo strato di membrana di polivinilidenfluoruro (PVDF), garantiscono portate elevate ed elevata efficacia del processo. Questi filtri garantiscono una protezione di grado sterilizzante dai batteri.
Risorse correlate
- mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
- Application Note: Cell Culture Media Filtration – Filter Selection and Sizing
This document discusses the trend in bioprocessing to enhance productivity upstream through improved cell culture media processing, highlighting the challenges posed by concentrated and complex media that can lead to premature fouling of membrane filters. It emphasizes the importance of selecting the right membrane filter, particularly addressing microbial retention, and explores the trade-offs between different filter options such as traditional sterilizing-grade filters and mycoplasma-retentive filters in minimizing bioreactor contamination risk.
- Application Note: Cell Culture Media Filtration - Evaluating Cell Culture Performance
This document addresses the challenge of efficiently processing highly concentrated and complex cell culture media, emphasizing the benefits of membrane filtration in reducing the risk of bioreactor contamination. It discusses key considerations in selecting membrane filters based on microbial retention, compatibility, and capacity for specific media.
- Technical Note: Demonstrating Millipore Express® SHR Mycoplasma Clearance Capability at Pilot and Production Scale over an Extended Filtration
Two studies were conducted to assess the mycoplasma retentive properties of Millipore Express® SHR with Prefilter filters using Acholeplasma laidlawii ATCC® 23206™, simulating typical processing parameters and operating pressures. The studies demonstrated that the filters, in both production scale and pilot scale configurations, were fully retentive when challenged with A. laidlawii at low organism challenge levels over extended filtration times.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting – Beyond Rewet and Retest
Integrity testing is crucial for sterilizing grade filters in biopharmaceutical processing, offering a fast, definitive, non-destructive way to ensure filter retention performance. However, while non-integral filters are unlikely to pass the integrity test, there are numerous ways an integral filter can fail, leading to retests and potential productivity and product loss.
- Technical Brief: Extended Bacterial Retention Testing of Millipore Express® 0.2 μm Filters in a Continuous Flow System
The technical brief describes the microbial retention performance of sterilizing-grade Millipore Express® SHF filters under continuous flow operations for up to 16 hours, addressing the limitations of traditional testing methods and providing a more comprehensive understanding of filter performance in real-world biomanufacturing processes.
- Technical Note: Mycoplasma clearance by Millipore Express® SHR filters at pilot and production scales
The Millipore Express® SHR filters, equipped with a 0.1 µm polyethersulfone (PES) sterilizing membrane, offer enhanced microbial risk reduction, particularly targeting mycoplasma contaminants in cell culture media. Retention studies demonstrated that both pilot and production-scale filters consistently provided the expected level of mycoplasma retention over extended filtration times, affirming their performance under continuous flow processing conditions.
- PDF: Millpore Express® Family Guide
Millipore Express® filters, featuring hydrophilic polyethersulfone (PES) membranes, are trusted for their sterilizing-grade filtration, high flux, and capacity, with broad chemical compatibility and ease of use for wetting and integrity testing. These filters are versatile, suitable for various biomanufacturing operations, including filtration of cell culture media, monoclonal antibodies (mAbs), vaccines, plasma, viral vector, and parenteral production at different scales.
- Durapore® Family Guide
Durapore® polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are a trusted choice for various bioprocessing operations, including liquid sterile filtration, sterile tank and gas venting, and final sterilizing filtration, offering low protein binding, broad chemical compatibility, and low extractables. These membranes are versatile, suitable for applications such as filtration of cell culture media, monoclonal antibodies (mAbs), vaccines, plasma, viral vector intermediates, and ophthalmics, with the additional assurance of 100% integrity testing for all Durapore® sterilizing filters during manufacturing.
Selezione del giusto formato di filtro per il trattamento dei terreni di coltura cellulare
I nostri filtri sono predisposti per qualsiasi passaggio di scala, dallo sviluppo di processo su scala di laboratorio a quella pilota, e da questa alla scala industriale. Sono quasi tutti disponibili nei formati monouso, a capsule o cartucce, pronti per l’impiego in alloggiamenti di acciaio inossidabile. Alcuni filtri sono disponibile in formati ad elevata superficie filtrante, in cui la superficie della membrana raddoppia rispetto ai filtri superficiali standard, senza però aumentare la superficie di ingombro del filtro. Per garantirvi la necessaria flessibilità a fronte di specifiche esigenze di processo, ogni filtro è disponibile in numerose configurazioni che si differenziano per il tipo di connessione.
STANDARD DI QUALITÀ E DOCUMENTAZIONE
I nostri filtri sono inclusi nel programma Emprove® che mette a disposizione dossier documentali di tre diverse tipologie, a sostegno di altrettante attività inerenti le fasi dello sviluppo e della produzione: qualificazione, valutazione dei rischi e ottimizzazione di processo. I dossier presentano, in maniera organizzata e in un formato di facile consultazione, le schede tecniche dei prodotti, le certificazioni di qualità e le informazioni normative.