Materiali di riferimento analitici per il CQ farmaceutico
I materiali di riferimento sono un elemento essenziale nei flussi operativi delle determinazioni analitiche. Questi standard concorrono a garantire la sicurezza e l'efficacia dei materiali impiegati per la produzione dei medicinali. I materiali di riferimento sono l'opzione più affidabile per la taratura degli strumenti, lo sviluppo dei metodi e le prove di controllo della qualità.
Per soddisfare le esigenze del vostro lavoro analitico nel corso dell'intero processo produttivo dei farmaci, mettiamo a vostra disposizione un ampio assortimento di materiali di riferimento. Che cerchiate standard primari compendiali di tutte le farmacopee più applicate, pratiche alternative degli standard secondari preparati in casa o standard di impurezze elementali, potete contare su di noi come fornitori di soluzioni analitiche di elevata qualità.
Se desiderate ricevere gli aggiornamenti mensili dei nostri CdA degli standard farmaceutici secondari, non esitate a registrarvi.
Risorse sui prodotti
- Flyer: Primary Reference Standards
Whether you’re calibrating your measurement system or validating a method, bolster confidence in your analytical results with the use of primary reference standards from pharmacopeias and National Metrology Institutes (NMIs).
- Brochure: Pharmaceutical Secondary Standards
The Supelco® range of pharmaceutical secondary standards provide pharmaceutical laboratories and manufacturers with a convenient and cost effective alternative to making in-house working standards.
- Brochure: Phytochemical Standards
In the last two decades, the perception on herbal medicinal products has changed, and it is agreed that herbal medicinal products do, in fact, need effective quality control in order to ensure that the products are safe and meet established quality standards.
- Flyer: Reference Materials for Extractables and Leachables Testing
Extractables and Leachables (E&L) are chemical compounds with the potential to migrate into pharmaceutical or clinical products from packaging materials, tubings or medical devices.
- Article: How to Choose the Correct Reference Material Quality Grade
Reference materials, standards and certified reference materials are critical for analytical testing. We can help you to choose the ideal reference material for your application, whether you are using reference materials for calibration or quantitative analysis.
- Article: Pharmaceutical Secondary Standards
Convenient and cost-effective alternative to primary reference standards, with traceability to USP, BP, EP standards; manufactured to ISO/IEC 17025 and ISO Guide 34.
- Article: Pharmaceutical Secondary Standards Certificate of Analysis Tracking
From time to time, the Compendial Lots that these Secondary Standards are made traceable to change.
- Flyer: Secure Your Pharma Analysis & QC
Learn about the importance of Dissolution Testing and how our product offerings fit in your solid dosage dissolution workflow.
- Analytix Reporter: Special Edition - Pharma Analysis & QC
This special edition of Analytix Reporter lists application notes for Small and Large Molecule Analysis and QC.
- Brochure: Secure Your Pharma QC
Find our workflow solutions for Small Molecule and Biologics analysis.
Standard primari farmaceutici
Stabiliti dalle Commissioni di Farmacopee di grande reputazione, come la Farmacopea Statunitense (USP), la Farmacopea Europea (EP o Ph. Eur.) e la Farmacopea Britannica (BP), gli standard di riferimento farmaceutico primari contribuiscono ad assicurare il raggiungimento dei massimi livelli qualitativi nello sviluppo e nella produzione farmaceutica. Questi materiali di riferimento sono riconosciuti universalmente senza bisogno di alcun confronto con altri standard. Detti anche standard compendiali, gli standard primari sono ideati per essere utilizzati nei metodi compendiali (monografie) specificati nelle rispettive farmacopee.
Consentiamo di acquistare in tutta comodità materiali di riferimento primario e di riceverli rapidamente con le relative applicazioni:
- standard di riferimento della USP con le applicazioni compendiali per le specifiche stabilite dall'United States Pharmacopeia National Formulary (USP-NF) per principi attivi (API), impurezze, eccipienti, integratori alimentari e composti correlati.;
- standard di riferimento della EP dal Direttorato Europeo per la Qualità dei Medicinali (EDQM) che contribuisce a definire gli standard di sicurezza e di purezza dei farmaci nella Farmacopea Europea;
- standard di riferimento della BP applicabili alle sostanze farmaceutiche e ai prodotti medicinali UK in accordo con i metodi stabiliti dalla Farmacopea Britannica.
Standard secondari farmaceutici
Il nostro assortimento di Materiali di riferimento certificati (CRM) farmaceutici secondari prequalificati mette a vostra disposizione alternative pratiche ed economicamente convenienti agli standard di lavoro prodotti in casa. Con una riferibilità documentata agli Standard di riferimento primari e alle unità del SI tramite bilancio di massa e/o qNMR, i CRM farmaceutici secondari evitano di dover qualificare e conservare standard di laboratorio preparati in casa. Sono certificati da un laboratorio di prove accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025 e prodotti ai sensi della norma ISO 17034.
Nel lavoro analitico, i CRM farmaceutici secondari sono complementari agli Standard di riferimento primari delle farmacopee mondiali. Insieme, gli Standard di riferimento primari e i CRM secondari costituiscono le fondamenta per quanto riguarda i materiali di riferimento.
I nostri standard farmaceutici secondari assicurano le caratteristiche e i benefici seguenti:
- riferibilità duplice: riferibilità ai lotti correnti di USP, EP e BP, se disponibili. Riferibilità metrologica alle unità del SI;
- valori certificati: solitamente attribuiti mediante bilancio di massa o metodi qNMR;
- certificato esauriente: documentazione dettagliata per quanto riguarda la caratterizzazione e la tracciabilità;
- qualità robusta: certificati da un laboratorio di prove accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025 e prodotti ai sensi della norma ISO 17034.
Standard di impurezze e miscele di impurezze in soluzione
La USP definisce le impurezze dei farmaci come ‘tutto quello che è contenuto in un prodotto farmaceutico e non è un principio attivo o un eccipiente’. Forniamo un’ampia gamma di standard di impurezze e di miscele di impurezze in soluzione pronte all’uso per tutte le esigenze analitiche.
Estraibili e rilasciabili
Estraibili e rilasciabili (E&L) sono composti chimici potenzialmente in grado di trasferirsi ai prodotti farmaceutici o clinici dai materiali di confezionamento, dai tubi o dai dispositivi medici. I produttori di farmaci e di dispositivi medici hanno l’obbligo di eseguire ampi studi sugli E&L, per identificare i composti che potrebbero essere rilasciati all’interno dei loro prodotti. Offriamo un’ampia selezione comprendente oltre 200 materiali di riferimento certificati e standard analitici, per i più comuni estraibili e rilasciabili. Per velocizzare le procedure analitiche, abbiamo sviluppato anche miscele di taratura certificate per LC e GC.
Standard di impurezze elementali
Nei prodotti farmaceutici le impurezze elementali possono derivare da un’aggiunta intenzionale avvenuta durante la sintesi o essere fortuite. Esse rappresentano un rischio per la salute dei pazienti e devono essere mantenute entro limiti accettabili. Le nostre miscele di elementi comprendono le miscele standard di materiali di riferimento certificati TraceCERT®, corrispondenti ai limiti di concentrazione definiti dalle linee guida ICH QD3 per la somministrazione orale, parenterale e per inalazione.
Standard microbiologici
I microrganismi di riferimento certificati sono comode alternative delle colture stock e di lavoro preparate in proprio. I dischi Vitroids™ e LENTICULE® sono dischi altamente solubili che contengono un numero certificato di unità formanti colonia (ufc). Questi CRM quantitativi sono direttamente tracciabili a collezioni di colture nazionali (NCTC, NCPF e CECT®) e sono prodotti sotto doppio accreditamento, secondo le normative ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Standard di proprietà fisiche
Per determinare l’identità o la purezza di una sostanza, spesso se ne misurano alcune proprietà fisiche. Al fine di garantire l’accuratezza delle misurazioni, le apparecchiature devono essere sottoposte regolarmente a taratura e verifica utilizzando standard analitici accurati. Offriamo un ampio spettro di standard di proprietà fisiche e CRM di vari marchi prestigiosi, compresa una selezione esclusiva di prodotti Paragon Scientific Ltd.
Standard fitochimici
I nostri standard analitici fitochimici includono prodotti naturali che spaziano dagli alcoli e i fenoli, le aldeidi e i chetoni, gli alcaloidi, i flavonoidi, i glucosinolati e gli isoprenoidi agli acidi e gli esteri organici, i fenilpropani, i chinoni e i tannini. Queste sostanze di riferimento sono idonee per LC, LC-MS/MS, IR, NMR e altre applicazioni utilizzate per l'analisi di piante, erbe o integratori alimentari. Possono essere impiegate anche per altri scopi, quali le analisi forensi, la tossicologia clinica, il monitoraggio delle prescrizioni e la ricerca farmaceutica.
Webinar correlati
Guardate il webinar per saperne di più sulle prove per la verifica dell'idoneità dei sistemi, sull'analisi delle impurezze e sull'importanza dei materiali di riferimento nel CQ farmaceutico.