Merck
Cromatografia liquida
Nella cromatografia liquida abbiamo una lunga di storia di competenza e innovazione. Vantiamo un'ampia squadra di specialisti che sviluppano con continuità nuovi protocolli, monografie e articoli su HPLC, UHPLC e LPLC. La nostra letteratura tecnica riporta numerosi protocolli per la determinazione quantitativa di specifici analiti secondo diversi metodi normati.
HPLC di piccole molecole
HPLC di piccole molecole
Per piccole molecole si intendono ioni e sostanze di peso molecolare generalmente inferiore a 900 dalton. Questi composti possono essere separati e analizzati in modo efficace mediante HPLC, UHPLC e LC-MS usando per lo più fasi stazionarie di silice, vuoi costituite da particelle, vuoi monolitiche; la silice può essere sottoposta a una vasta gamma di modificazioni chimiche.
HPLC di grandi molecole
HPLC di grandi molecole
La cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) può essere impiegata per separare e identificare diverse grandi biomolecole, come proteine e peptidi. In questa tecnica, il campione attraversa una colonna impaccata con materiale adsorbente (fase stazionaria) trasportato da un solvente (fase mobile) pompato ad alta pressione in colonna.
Cromatografia liquida a bassa pressione
Cromatografia liquida a bassa pressione
Nella cromatografia liquida a bassa pressione (LPLC), mediante una pompa la fase mobile è introdotta a bassa pressione nella colonna contenente una fase stazionaria.