Preparazione di terreni di coltura microbiologici
La preparazione dei terreni di coltura microbiologica consiste nella miscelazione di nutrienti, sostanze con funzione di tampone o di mantenimento dell’equilibrio osmotico, nonché di inibitori o indicatori selettivi, per ottenere un agar o un brodo che supporti la crescita e la differenziazione dei microrganismi. La preparazione dei terreni di coltura microbiologica costituisce un'attività di routine nell’ambito dei test microbiologici effettuati per il monitoraggio dei microbi patogeni o responsabili del deterioramento.
Categorie in evidenza
Scoprite l'elevata qualità dei nostri terreni di coltura microbiologici. Offriamo un ampio assortimento di terreni disidratati o pronti all’uso che soddisfano gli standard industriali e i requisiti normativi.
Passate in rassegna la nostra ampia gamma di materie prime e supplementi per terreni di coltura microbiologici. Tutte le nostre materie prime e i supplementi per terreni di coltura possono essere maneggiati in totale sicurezza e garantiscono prestazioni ottimali.
Scoprite i nostri materiali di riferimento microbiologici certificati: dischi VITROIDS™ e LENTICULE® Supelco®. Ideali per le analisi del food and beverage e della cannabis. Ordinateli subito.
Tipi di terreni di coltura
I terreni di coltura microbiologici devono fornire condizioni di crescita ottimali per tutti i microrganismi o specificamente solo per alcuni di essi. La composizione precisa di un terreno dipende dalla specie coltivata e dagli obiettivi prefissi. Il pH del terreno deve essere messo a punto in funzione dei microrganismi di interesse. I terreni di coltura microbiologici vengono classificati in base a diversi parametri, come costituenti chimici, natura fisica e funzione. Segue una breve descrizione delle tipologie di terreni definiti sulla base di questi parametri.
Classificazione dei terreni microbiologici in base alla composizione chimica
Terreno sintetico (o definito): terreno di cui si conosce l'esatta composizione chimica, è comunemente utilizzato per la coltura di organismi fotoautotrofi, come cianobatteri e protisti fotosintetici. Trova ampio impiego nella ricerca, in particolare negli studi sul metabolismo dei microrganismi.
Terreno complesso: contiene componenti chimici non definiti, come peptone, estratto di carne ed estratto di lievito, che soddisfano le esigenze nutritive di diversi microrganismi. Viene utilizzato per coltivare microrganismi esigenti con requisiti nutrizionali complessi.
Classificazione dei terreni microbiologici in base alla natura fisica
Terreno solido: è ottenuto aggiungendo 1-7% di agar-agar o 10-20% di gelatina al brodo liquido. I terreni solidi vengono utilizzati per isolare diversi tipi di microorganismi l'uno dall'altro, allestire colture pure, preparare agar a becco di clarino (agar slant) e agar per infissione (agar stab).
Terreno liquido: non contiene agenti solidificanti. Dopo l'inoculo e l'incubazione, la presenza delle cellule è evidenziata da una piccola massa o da un intorbidimento del brodo di coltura.
Classificazione dei terreni microbiologici in base al metodo di preparazione
Terreno pronto all'uso: è un terreno solido o liquido fornito in piastre, flaconi, provette o altri contenitori; può essere usato direttamente o previo scioglimento e aggiunta dei supplementi opportuni.
Terreno preparato a partire da formulazioni disidratate reperibili in commercio: fornito disidratato, va reidratato prima dell’utilizzo, ottenendo un terreno che può essere completo oppure incompleto; in questo caso bisognerà aggiungere i supplementi necessari.
Terreno preparato dai singoli componenti: è un terreno interamente prodotto in un laboratorio di microbiologia a partire dai singoli ingredienti.
Terreno "al bisogno": è un sistema grazie al quale il laboratorio può disporre per diversi giorni di un terreno di coltura sterile, a concentrazione elevata, dal quale ottenere al bisogno, dopo diluizione con acqua sterile, la quantità necessaria di terreno pronto all'uso, senza doverlo autoclavare.
Preparazione dei terreni di coltura microbiologica
Per la preparazione dei terreni da formulazioni disidratate reperibili in commercio è necessario seguire le istruzioni del produttore. La formulazione degli ingredienti di base, come peptoni, estratti di lievito, agar, sostanze tampone e antibiotici, viene modificata per ottenere il terreno desiderato. La quantità opportuna di terreno disidratato o dei singoli ingredienti va sciolta in acqua distillata sotto agitazione continua e poi riscaldata (se necessario). I terreni contenenti agar devono essere adeguatamente reidratati sotto agitazione prima del riscaldamento. Dopo avere messo a punto il pH, il terreno viene versato in contenitori appropriati e sterilizzato mediante calore umido in autoclave. Le sostanze termosensibili (ad es. proteine, enzimi) vengono invece sterilizzate mediante filtrazione su membrana.
Per evitare che la composizione dei terreni di coltura muti nel tempo, è necessario conservarli alla temperatura specificata e non oltre la loro durata. Per proteggere i terreni di coltura dalle contaminazioni microbiche è essenziale che le fasi di preparazione e la conservazione avvengano in condizioni di sterilità. La perdita d'acqua durante la conservazione può essere ridotta al minimo proteggendo i contenitori con un involucro impermeabile e/o conservandoli a 5 °C ± 3 °C. Per ritardare la degradazione chimica (es. l'ossidazione o l’alterazione degli antimicrobici), evitare la disidratazione e l’esposizione a luce e calore.
Visitate la nostra raccolta di documenti in cui troverete schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
- Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Scopri le implicazioni dei terreni di coltura che portano con sé nelle aree produttive certificate halal ingredienti non-halal nascosti e come evitare questo rischio con i terreni di coltura certificati halal. Esegui le analisi microbiologiche previste dal controllo della qualità (CQ) in aree produttive certificate halal senza correre il rischio di perdere la certificazione.
- Visualizza tutto (31)
Protocolli correlati
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Public Health England (PHE) video contains storage conditions and directions for preparing LENTICULE discs as reference materials within solid and liquid media.
- ISO updated Listeria detection standards in 2017, specifying methods for food and environmental samples.
- The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
- Visualizza tutto (7)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]