Merck
Solventi
Ci adoperiamo per fornire il solvente giusto per ogni applicazione. Tutti i nostri prodotti vengono sottoposti a rigorosi controlli e continuamente perfezionati per soddisfare esattamente i requisiti degli utilizzatori. Il nostro esauriente assortimento di solventi comprende tre marchi diversi: prodotti Supelco® per chimica analitica, materiali Sigma-Aldrich® per il laboratorio e la produzione, prodotti SAFC® per lo sviluppo e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica. Pensati per soddisfare particolari esigenze applicative, tutti i nostri prodotti sono disponibili in vari formati e con materiali di imballaggio diversificati e sono corredati della documentazione di supporto necessaria.   
Solventi per analisi strumentali
Ci adoperiamo per fornire ai nostri clienti la più ampia scelta di solventi a elevata purezza, progettati specificamente per offrire le prestazioni migliori possibili in analisi strumentali UHPLC-MS, LC-MS, HPLC, GC e UV. A questo scopo offriamo due marche di eccellenza: Supelco® per ambienti regolamentati o accreditati e Sigma-Aldrich® per scopi di ricerca. I solventi LiChrosolv®, OmniSolv® (solo in Stati Uniti e Canada), SupraSolv® e Uvasol® fanno ora parte della gamma Supelco®. Attingendo dalla nostra vasta offerta di solventi analitici, è possibile raggiungere risultati affidabili, accurati e riproducibili senza ricorrere a costose purificazioni ed evitando di ripetere la analisi.
I solventi dalle elevate prestazioni LiChrosolv® rappresentano la scelta giusta per applicazioni analitiche della HPLC e della LC-MS. Sono idonei per rivelazione UV, in fluorescenza e spettrometria di massa e offrono risoluzione e sensibilità elevate. I solventi SupraSolv®, ideali per tutte le applicazioni di laboratorio della gascromatografia, sono stati ideati per l’uso con vari sistemi di rivelazione (ECD, FID e MS) o per il campionamento nello spazio di testa. I solventi Uvasol® sono stati appositamente ideati per applicazioni che richiedono la massima purezza spettrale e sono ampiamente utilizzati in IR, UV e spettroscopia a fluorescenza.
Solventi per analisi, produzione e purificazioni classiche
Ci adoperiamo per adeguare la nostra completa gamma di solventi alle esigenze dei clienti. I solventi per analisi EMSURE® rappresentano la nostra prima qualità per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio, ivi comprese quelle regolamentate e particolarmente esigenti. La maggior parte dei solventi di grado EMSURE® soddisfa o addirittura supera i requisiti ACS, Reag. Eur. e gli standard ISO. La linea EMPARTA® comprende solventi di elevata qualità conformi ai requisiti ACS e adatti per un'ampia gamma di applicazioni analitiche standard. I solventi di grado EMPLURA® rappresentano un'alternativa economicamente vantaggiosa per applicazioni di base come le procedure preparative di laboratorio, la produzione ed il lavaggio.
I solventi Prepsolv® sono stati concepiti per le necessità della cromatografia preparativa e facilitano il passaggio di scala dai volumi analitici a quelli preparativi. Per la sintesi di RNA/DNA e di peptidi offriamo una speciale categoria di solventi anidri e altamente puri, caratterizzati da un residuo di acqua ridotto e costante. Inoltre, i nostri solventi offrono grande flessibilità grazie a un’ampia schiera di soluzioni di confezionamento che vanno dai flaconi ai contenitori per quantitativi industriali fino a 1.000 litri.
Solventi per applicazioni di chimica generale, sintesi chimica, produzione e biotecnologia
Con una purezza garantita ≥98,5%, i nostri solventi ReagentPlus® sono adatti per le applicazioni che richiedono maggior purezza, come la sintesi di specialità organiche, la cromatografia liquida su scala preparativa o il lavaggio della vetreria. Essi sono disponibili in una vasta serie di contenitori. I solventi ACS possono essere impiegati in applicazioni ACS o in procedure generali che richiedono specifiche di qualità rigorose. Ancora, l'offerta a marchio Sigma-Aldrich® comprende solventi anidri a elevata purezza con un tenore d'acqua estremamente ridotto, prodotti espressamente per applicazioni organiche e biotecnologiche sensibili all’umidità.
Solventi per NMR
Forniamo la più ampia serie di solventi per NMR con eccellente purezza chimica e il tasso di arricchimento isotopico più alto possibile. Per assicurare la migliore qualità, rivediamo regolarmente e miglioriamo i nostri metodi per la purificazione dei solventi e la riduzione del contenuto d’acqua. Tutti i nostri solventi per NMR superano rigorosi controlli della qualità durante la produzione e il confezionamento. Per soddisfare richieste più specifiche, offriamo anche la comodità di confezioni e prodotti personalizzati. Le nostre bottiglie in vetro, le fiale e i flaconi con setto per solventi NMR sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni e dimensioni.
Prodotti per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica
In ambito farmaceutico, il mondo normativo è in continua evoluzione. Stare al passo con gli obblighi normativi più recenti, senza perdere di vista la commercializzazione dei propri prodotti, non è sicuramente un compito facile. Poiché la pressione esercitata da generici e biosimilari che si fanno strada nel mercato continua a crescere, diventa sempre più importante concentrarsi su ciò che conta realmente: la qualità e il giusto partner lungo tutto l'iter che porta alla distribuzione del prodotto.
Noi vi supportiamo in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione con servizi che vanno dall’ottimizzazione del processo all’assistenza nelle pratiche regolatorie. La nostra gamma SAFC® di prodotti di elevata qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica è soggetta a rigorose procedure di controllo della qualità ed è prodotta nel rispetto delle linee guida cGMP applicabili.
Parte del nostro programma Emprove®, le nostre materie prime sono accompagnate da un’ampia documentazione che agevola l'approvazione dei prodotti biofarmaceutici e farmaceutici, la piena trasparenza della catena di fornitura e la mitigazione del rischio.