Merck
Nucleosidi e nucleotidi
Sede e struttura della doppia elica di DNA; in evidenza i componenti responsabili della specificità genetica degli esseri viventi.
I nucleosidi, i nucleotidi e i loro derivati sono sostanze biologicamente ubiquitarie e prendono parte a quasi tutti i processi biochimici. Essi costituiscono le unità monomeriche degli acidi nucleici e pertanto occupano ruoli centrali nell'espressione e nella conservazione delle informazioni genetiche. 
I nucleosidi sono glicosilammine ottenute per decomposizione chimica o enzimatica di acidi nucleici e contengono due componenti: uno zucchero a cinque atomi di carbonio (ribosio o 2-desossiribosio) e una base azotata. Le basi azotate sono molecole planari, aromatiche ed eterocicliche. Per la maggior parte, si tratta di derivati della purina o della pirimidina. I principali componenti purinici degli acidi nucleici sono l’adenina (A) e la guanina (G) mentre i principali residui pirimidinici sono la citosina (C), l’uracile (U) (fondamentalmente nell’RNA) e la timina1. Nel DNA e nell’RNA a doppia elica, la composizione in termini di basi risponde alle regole di Chargaff: A=T(U) and G=C1. Esempi di nucleosidi sono l'adenosina, la guanosina, la citidina, l’uridina e la deossitimidina. Si tratta di molecole che fungono da segnalatori e da precursori dei nucleotidi utilizzati per la sintesi di DNA e RNA. I nucleosidi hanno un ruolo importante in medicina e in biologia molecolare e sono utilizzati come agenti antivirali o anticancro1.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 260
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 260
Confronta
N° Catalogo
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Building block di DNA e RNA, i nucleotidi sono molecole organiche costituite da tre componenti: uno zucchero a cinque atomi di carbonio, una base azotata e uno o più gruppi fosfato. Nella grande maggioranza dei casi, le basi azotate sono purine (adenina e guanina) e pirimidine (citosina, timina nel DNA e uracile nell’RNA) Tra i nucleotidi possiamo citare l’adenosina monofosfato (AMP), la guanosina monofosfato (GMP), la citidina monofosfato (CMP), l’uridina monofosfato (UMP) e la deossitimidina monofosfato (dTMP)1. I nucleotidi non solo costituiscono le unità di base del materiale genetico in tutti gli organismi viventi, ma svolgono un ruolo importante anche nei meccanismi energetici, metabolici e di segnalazione cellulare. Oltre alle loro funzioni biologiche, i nucleotidi e i loro derivati rivestono un ruolo di rilievo nel campo delle applicazioni mediche. Per esempio, analoghi della purina e della pirimidina contenenti alogeni, tioli o atomi di azoto supplementari trovano impiego in applicazioni chemioterapiche finalizzate alla lotta al cancro o all’AIDS, o come immunosoppressori in sede di trapianti d’organo2.
Biologia cellulare e drug discovery
Offriamo un'ampia scelta di nucleosidi, nucleotidi, oligonucleotidi naturali e sintetici e di loro analoghi per una moltitudine di applicazioni della ricerca, diagnostiche e industriali nell'ambito della biologia cellulare e della drug discovery. Ci adoperiamo per contribuire ai vostri progressi scientifici con bioreagenti innovativi e affidabili disponibili in quantità che vanno dai mg ai kg, per soddisfare esattamente ogni esigenza.
Grazie al nostro assortimento di prodotti senza uguali, fare passi avanti importanti nella ricerca sembra più facile:
  • nucleosidi e nucleotidi derivati dall'adenosina
  • nucleotidi metabolici
  • nucleosidi biomarcatori di cancro e proliferazione
  • analoghi di nucleotidi non idrolizzabili
  • coenzimi e cofattori essenziali
  • nucleosidi per colture cellulari, arresto e inibizione del ciclo cellulare
  • nucleosidi per la purificazione di proteine
  • standard molecolari e per HPLC
Riferimenti bibliografici
1.
Donald V, Judith G. V. 2011. Biochemistry. 4th ed.. New Jersey: John Wiley & Sons.
2.
V.W. R. 2016. Nucleotides. Harper's Illustrated Biochemistry, 30e. McGraw Hill.