FBS – Siero fetale bovino o siero fetale di vitello
Il siero fetale bovino (FBS) è il supplemento per la crescita più utilizzato per i terreni di coltura cellulare. Se utilizzato a concentrazioni adeguate, fornisce numerosi elementi definiti e indefiniti che si sono rivelati in grado di soddisfare gli specifici bisogni metabolici delle cellule in coltura. L’FBS è una miscela complessa di biomolecole comprendente fattori di crescita, proteine, elementi in tracce, vitamine e ormoni fondamentali per la crescita e il mantenimento delle cellule nelle colture in vitro.
La suddivisione in categorie dei nostri FBS facilita la scelta del siero più indicato per ogni applicazione delle colture cellulari, sulla base di criteri rilevanti come l'irradiazione a raggi γ, l'origine geografica, l'idoneità per le colture di ibridomi o di cellule di insetto, la necessità di inattivazione termica o l'esecuzione di test per applicazioni specifiche.
Prodotti
Per identificare nostre alternative a FBS, terreni or reagenti Gibco o Life Technologies/Invitrogen, è sufficiente cliccare qui.
FBS Classic
Gli FBS indicati per applicazioni generali di coltura cellulare sono raccolti nella gamma FBS Classic. Tra questi prodotti sono inclusi sieri che presentano le seguenti caratteristiche:
- devono superare esami rigorosi per specifici parametri di qualità (fino a 48), tra cui endotossine ed emoglobina
- dializzati
- filtrati su carbone attivo
- filtrati tre volte con filtri da 0,1 μm
- provenienti da USA, USDA, Canada, Australia e da altri Paesi
FBS Premier
Per coloro che utilizzano il FBS in un bioprocesso. Questi prodotti sono fabbricati utilizzando materie prime selezionate presso strutture specializzate, spesso ricorrendo a tecnologie di smaltimento monouso.
I prodotti FBS Premier sono corredati di documentazione di livello avanzato, comprendente anche i Certificati di idoneità EDQM. Il nostro CQ ne attesta i livelli eccellenti, soprattutto dopo l'irradiazione a raggi gamma con il nostro processo convalidato SER-TAIN.
- Analisi e procedure di rilascio rigorose basate su linee guida internazionali riconosciute
- Uso previsto: per la ricerca o i processi produttivi
- Provenienti da USA, Australia e Nuova Zelanda
FBS Select
I prodotti della gamma FBS Select sono prequalificati per colture cellulari e tissutali specializzate, inclusa la supplementazione di cellule staminali, cardiomiociti e cellule coltivate per lo sviluppo di immunoterapici. I prodotti FBS Select includono sieri che sono:
- idonei per cellule staminali embrionali EmbryoMax® (ES)
- idonei per cellule staminali mesenchimali
- selezionati per cellule HL-1
- con concentrazioni di IgG estremamente basse
- dializzati mediante ultrafiltrazione
- FBS Superior, approvati dall’Unione Europea
Per saperne di più sul funzionamento dei nostri FBS nelle vostre applicazioni, cliccate qui per chiedere un campione.
Risorse correlate
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
- Article: HL-1 Cells
HL-1 cell research support includes culture plates, media, and Cryovials, providing a complete offering for research needs.
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Article: Cryopreservation of Cell Lines
Cell culture protocol for freezing cell lines at high cell viabilities using cryopreservation reagents such as DMSO. Cryopreservation is a method whereby cells are frozen, maintaining their viability, until they are defrosted months or years later.
- Article: Thawing of Frozen Cell Lines
Cell culture protocol for proper thawing of cryopreserved cell lines.
- Technical Bulletin: Quality Control Sterility Testing of Serum Products
All test media and processes have been validated and growth promotion testing is performed on each lot of test media.
- Technical Bulletin: Organisms Inactivated by Gamma Irradiation at 25—35 kGy
A list of organisms inactivated by gamma irradiation at 25 - 35 kGy.
- Technical Bulletin: Using PCR to Detect Viral Agents in Animal Sera
This validated process provides greater assurance that any existing low levels of microbes will be inactivated or reduced and the risks associated with animal-derived components are minimized.
- Technical Bulletin: Storing and Thawing Serum
The recommended storage temperature is -10 to -40 °C. At temperatures below -40 °C, the bottles may become brittle resulting in an increased risk of breakage.
- Technical Bulletin: Microbe Selection for the SER- TAIN™ Process Validation
Those used in the SER-TAIN™ Gamma Irradiation Serum Validation were carefully selected to represent a wide range of organisms that are potential contaminants of serum products arising from either the starting material itself or from the processing environment.
- Product Information: Preparation of Charcoal-Stripped and Heat-Inactivated Fetal Calf Serum
Preparation of charcoal-stripped serum.