Merck
HomeProdottiClinica e diagnosticaDiagnostica tissutaleReagenti universali per la diagnostica tissutale
Reagenti universali per la diagnostica tissutale
Attrezzatura di laboratorio su sfondo giallo. A destra si osserva un microscopio. A sinistra del microscopio, una serie di articoli di vetreria tra cui delle provette in un portaprovette piene di un liquido verde, una beuta contenente un liquido blu e un pallone contenente un liquido giallo.
L'analisi microscopica comprende più passaggi tra cui la preparazione del campione, la fissazione, la colorazione, il montaggio e l’analisi diagnostica. Offriamo una gamma completa di reagenti per l'intero flusso di lavoro nella diagnostica di cellule e tessuti, riproducibilità tra lotto e lotto e un rigoroso controllo di qualità conforme alle norme ISO. 
Forniamo reagenti certificati CE e registrati IVD, disponibili in vari formati, inclusi reagenti pronti all'uso per applicazioni di routine in ematologia, istologia, citologia e batteriologia. I nostri prodotti sono idonei per la diagnostica clinica e per supportare gli audit e l'accreditamento dei laboratori. Offriamo inoltre confezioni in formato economico e una lunga durata di conservazione, per consentirvi di lavorare con la massima efficienza.  
Scoprite di più su
Mezzi di fissazione
La fissazione è una procedura in cui viene utilizzato un agente fissante appropriato per processare uno specifico campione di tessuto biologico al fine di preservarne la struttura e l'integrità e contemporaneamente per prevenire l'autolisi, la decomposizione e la putrefazione. Disponiamo di una gamma completa di fissativi di grado analisi per supportare qualsiasi procedimento diagnostico sui tessuti, inclusi acido acetico, acetone, etanolo, metanolo, formaldeide e glutaraldeide, oltre a spray fissativi come M-Fix™.
Decalcificanti e ammorbidenti per tessuti
I decalcificanti sono reagenti utilizzati per preparare campioni di ossa e di altri tessuti duri nelle procedure istologiche di routine per la microscopia. Forniamo due apprezzati reagenti pronti all'uso per una decalcificazione senza errori, adatti per l'uso nei laboratori diagnostici o nella ricerca farmaceutica: OSTEOMOLL®, una soluzione decalcificante rapida e OSTEOSOFT®, una soluzione decalcificante delicata.
Mezzi di inclusione
L'inclusione consiste nell'includere i campioni di tessuto istologico in un blocco di un mezzo di inclusione, come cera di paraffina, resine sintetiche o gelatina, per ottenere durezza definita e omogeneità del tessuto e consentire un sezionamento uniforme.
Offriamo i mezzi di inclusione di elevata qualità Histosec® certificati CE, contenenti cere di paraffina selezionate arricchite con polimeri; disponibili con o senza DMSO (dimetilsolfossido) come infiltrante per un’inclusione ottimale, sono ideali per i laboratori di diagnostica istologica.
Solventi per diafanizzazione
I processi di diafanizzazione dei tessuti si basano sull'immersione del tessuto in soluzioni organiche e acquose allo scopo di ridurre l'opacità del campione e consentire un’efficiente analisi al microscopio. La nostra vasta gamma di solventi di grado istologico copre tutte le esigenze di lavorazione dei tessuti assicurando la riproducibilità da lotto a lotto. Offriamo i nostri solventi istologici in bottiglie di vetro ambrato, contenitori con beccuccio flessibile in acciaio al carbonio e contenitori in acciaio al carbonio con filettature NPT per assicurare la conservazione nel tempo.
Mezzi di montaggio
I mezzi di montaggio sono soluzioni acquose o non acquose (con un indice di rifrazione simile a quello del vetro) che mantengono ben aderenti il vetrino coprioggetto, il campione di tessuto e il vetrino ai fini di una migliore chiarezza ottica nell'analisi microscopica.
Offriamo un'ampia selezione di mezzi per il montaggio di vetrini per campioni istologici di routine, per sezioni di tessuto con colorazione fluorescente o marcate con perossidasi o fosfatasi alcalina. Sono inoltre disponibili mezzi di montaggio con ioduro di propidio (PI) o 4',6-diammidino-2-fenilindolo (DAPI).
Offriamo anche un prodotto alternativo più ecologico, Organo/Limonene Mount™, un mezzo di montaggio pronto all'uso, ideale per montare tessuti colorati e strisci cellulari disidratati con solventi organici.
Mezzi di immersione
I mezzi di immersione sono liquidi oleosi naturali o sintetici applicati tra la superficie del campione e la lente del microscopio nella microscopia ad alta risoluzione con obiettivi ad immersione (oltre 40x). I nostri oli per immersione offrono eccellenti proprietà di rifrazione e omogeneità per un ingrandimento ottimale. Inoltre, tutti i nostri mezzi di immersione sono prodotti IVD certificati CE perfettamente idonei per la diagnostica clinica.