Merck
HomeApplicazioniScienza e ingegneria dei materialiBatterie, supercondensatori e celle a combustibile
Batterie, supercondensatori e celle a combustibile
Illustrazione stilizzata di una batteria cilindrica su sfondo giallo. Quella che si vede è la sezione trasversale della batteria, in cui sono evidenziati gli strati interni e i componenti. Sono contrassegnati i due poli, positivo e negativo, e un percorso chiuso indica il flusso di elettroni intorno alla batteria. Gli strati interni sono raffigurati in rosa e giallo, con punti neri che rappresentano gli ioni.
Le batterie, le celle a combustibile e i supercondensatori sono sistemi che utilizzano meccanismi di immagazzinamento e conversione dell’energia elettrochimica differenti, ma condividono caratteristiche elettrochimiche simili, adatte per applicazioni a densità di energia e a densità di potenza elevate.
Categorie in evidenza
Una raccolta dei caratteristici flaconi Sigma-Aldrich all'interno dello spaccato di una batteria.
Materiali per batterie
I nostri materiali per batterie assicurano risultati riproducibili, supportando le necessità della ricerca dai volumi di laboratorio alla produzione su scala commerciale con prestazioni affidabili.
Per acquistare
Piastra di Petri con M testurizzata creata con sali di elevata purezza
Sali ad elevata purezza
Offriamo un'ampia gamma di sali di elevata purezza, tra cui nitrati, ossalati, alogenuri, solfati, carbonati e acetati, disponibili sia in forma anidra che idrata. 
Per acquistare
Ossidi e materiali ceramici ad elevata purezza utilizzati nella produzione di semiconduttori leggeri ad alte prestazioni e per applicazioni di isolamento termico ed elettrico ad alte temperature.
Ossidi e materiali ceramici
Proponiamo una vasta gamma di ossidi e materiali ceramici ad elevata purezza, ottenuti con tecniche speciali di sintesi e di purificazione in particelle di dimensioni specifiche.
Per acquistare
L’immagine mostra alcuni elementi metallici sulla tavola periodica con i corrispondenti simboli e numeri atomici.
Metalli e leghe ad elevata purezza
Disponiamo di un vasto assortimento di metalli e leghe di elevata purezza in diverse composizioni e granulometrie, anche personalizzate, per ogni vostra applicazione in ricerca e in produzione.
Per acquistare
Batteries
Batterie
La batteria è composta dagli elettrodi, catodo (+) e anodo (-), da un elettrolita conduttivo e da un separatore tra anodo e catodo. Nelle batterie ricaricabili agli ioni di litio (LIB), i cationi di litio monovalenti migrano tra gli elettrodi. Durante la scarica, l’anodo (-) si ossida (cede elettroni) e il catodo subisce una riduzione (guadagno di elettroni). Durante la carica, questo processo viene invertito. Grazie alla loro densità di energia e di potenza elevate, alla maggiore sicurezza e al basso costo dei materiali, le batterie LIB hanno rivoluzionato l’industria elettronica e sono ormai parte integrante di molti aspetti della nostra vita, dai dispositivi mobili ai veicoli elettrici. Nel 2019, gli scienziati che hanno sviluppato questa tecnologia hanno ricevuto il Premio Nobel per la chimica. 
Ricerca di documentazione
Cercate informazioni più specifiche?
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Per leggere i documenti
Illustration of a PEM fuel cell with a blue background. The image shows the flow of hydrogen (H2) and oxygen (O2) into the cell, with water (H2O) as a byproduct. The diagram includes arrows indicating the movement of electrons (e-) and protons (H+), and the internal structure with several layers and flow channels.
Celle a combustibile
Le celle a combustibile sono costituite da un anodo, un catodo e un elettrolita conduttivo e sono spesso collegate in serie per formare una pila (o stack) e aumentare la quantità totale di elettricità generata. L’elettrodo è realizzato in materiale poroso rivestito con un catalizzatore per generare elettricità. Esistono cinque tipi principali di celle a combustibile che si differenziano in base al tipo di elettrolita utilizzato: membrana elettrolitica polimerica, ossido solido, acido fosforico, elettrolita alcalino e carbonato fuso. La membrana elettrolitica polimerica, detta anche membrana a scambio protonico (PEM) è considerata la tecnologia più promettente per sostituire le celle a combustibile alcaline.
Le celle a combustibile sono state sviluppate come tecnologia alternativa per la produzione di energia e stanno surclassando i tradizionali motori a combustione grazie alla loro elevata efficienza, alle basse emissioni e all’impatto ambientale ridotto. Le celle a combustibile generano unicamente acqua e calore come sottoprodotti e questo le rende ottime candidate a divenire in futuro nuove fonti di alimentazione per svariate applicazioni, tra cui dispositivi portatili, dispositivi fissi e soluzioni di trasporto.
Example of a supercapacitor made from two electrodes, an electrolyte, and a separator to allow the transfer of ions, while keeping the polarizing electrodes separate.
Supercondensatori
I componenti dei supercondensatori sono simili alle batterie da cui differiscono unicamente per l’elevata capacità di immagazzinare la carica. I materiali degli elettrodi contribuiscono alle prestazioni in termini di immagazzinamento dei supercondensatori e possono essere suddivisi in tre categorie: condensatori a doppio strato ad accumulo elettrostatico, pseudocondensatori ad accumulo elettrochimico e condensatori ibridi che utilizzano entrambe le tecnologie.
I supercondensatori sono fonti di energia ad alta densità con elevata capacità di immagazzinamento dell’energia, lunga durata e elevata velocità di carica. Queste caratteristiche li rendono ideali per applicazioni nell’ambito dei veicoli ibridi, dei dispositivi portatili e dei processi di raccolta e accumulo di energia (energy harvesting). 