Reagenti per frazionamento subcellulare, arricchimento e deplezione
Il frazionamento sub-cellulare e l'arricchimento proteico consentono l'identificazione e l’analisi delle proteine nella ricerca proteomica. È disponibile un'ampia selezione di kit per il processamento dei campioni ottenuti da cellule, tessuti, cellule batteriche e vegetali e da altri tipi di campioni, per il frazionamento sub-cellulare, l'estrazione, la deplezione e l'arricchimento di proteine.
Prodotti
Kit per l’isolamento degli organelli
La biogenesi e il mantenimento degli organelli intracellulari rappresentano dei processi fondamentali nella biologia della cellula. L’organizzazione e il mantenimento dell’ordine cellulare si basa su meccanismi quali la sintesi di nuove proteine e la loro localizzazione a livello di specifici organelli finemente regolati e controllati. L’analisi mirata del profilo delle proteine mediante la proteomica può venire associata alla funzione dei diversi pathway proteici mediante l’isolamento dei diversi organelli e l’analisi del loro contenuto. I nostri kit e reagenti consentono ai ricercatori l’arricchimento in mitocondri funzionali, cloroplasti e altri organelli cellulari da usare in combinazione con kit che analizzano l'integrità degli organelli.
- Reagenti di estrazione appositamente formulati e procedure collaudate adatte all'isolamento su piccola o grande scala
- Isolano organelli intatti e funzionalmente attivi, da usare per l'estrazione di proteine, saggi in vitro e altri tipi di analisi
Kit ProteoExtract®
I kit ProteoExtract® coprono le diverse fasi della preparazione del campioni per l’analisi proteomica, quali estrazione di proteine, rimozione delle proteine abbondanti, concentrazione di miscele proteiche, rimozione di sostanze interferenti, digestione delle proteine, cattura selettiva di peptidi fosforilati e arricchimento selettivo di specifiche classi di proteine. Tutti i kit sono compatibili tra di loro
- Estrazione di proteine efficiente e riproducibile
- I cocktail di inibitori delle proteasi migliorano i risultati delle analisi a valle.
- Migliore risoluzione degli spot grazie alla digestione degli acidi nucleici con la nucleasi Benzonase® priva di proteasi
- Progettati per la compatibilità con molte applicazioni tra cui analisi dell’attività enzimatica, Western blot, PAGE 1D e 2D e spettrometria di massa
- Protocolli ottimizzati per diverse tipologie di campioni biologici
Kit di estrazione e deplezione ProteoPrep®
I kit ProteoPrep® e i relativi reagenti forniti singolarmente sono pensati per l’estrazione sia delle proteine totali che di proteine specifiche. Le estrazioni proteiche vengono ottimizzate grazie all’uso dei diversi componenti in modo da soddisfare le tue esigenze particolari. I reagenti riducenti e alchilanti consentono di ottenere campioni proteici con una migliore focalizzazione e una riduzione delle strisciate nei gel 2D. Ciascun reagente del kit è disponibile anche singolarmente, per i ricercatori che hanno ottimizzato un protocollo di estrazione che utilizza uno specifico reagente di estrazione caotropico.
- Preparazione di detergenti innovativi
- Soluzioni di solubilizzazione premiscelate
Risorse sui prodotti
Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis