Sistemi di miscelazione monouso
Da 10 a 3.000 L, i nostri miscelatori monouso sono stati progettati per soddisfare i requisiti più diversificati. I sistemi di miscelazione monouso Mobius® garantiscono efficienza nella miscelazione degli ingredienti farmaceutici e nella preparazione delle soluzioni di processo, come tamponi e terreni. A differenza dei miscelatori in acciaio inossidabile tradizionali che richiedono tempi di fermo per i processi di pulizia, i sistemi monouso Mobius® riducono al minimo il fermo macchina senza compromessi in termini di qualità della miscelazione. Per quanto riguarda la produzione di coniugati anticorpo-farmaco, il reattore Mobius® ADC è stato progettato specificamente per la fase fondamentale del processo, quella della coniugazione.
Per saperne di più, consultate le risorse correlate qui sotto oppure contattateci.
Mobius® MIX: il sistema di miscelazione d’elezione per operazioni di miscelazione lenta, come l’omogeneizzazione di proteine o di prodotti sensibili alle sollecitazioni di taglio.
- Disponibile nei formati da 10 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L e 1.000 L (con camicia in acciaio inox o plastica a seconda delle dimensioni)
- Velocità e facilità di attrezzaggio e di impiego
- Superficie d’ingombro compatta e struttura portante mobile per una maggiore flessibilità
- Elettronica ad avvio immediato, senza necessità di una fase di riscaldamento.
Mobius® Power MIX: il sistema di miscelazione preferito per la preparazione di materiali di difficile solubilità e di tamponi
- Disponibile nelle versioni da 100 L, 200 L, 500 L, 1.000 L, 2.000 L, 2.500 L e 3.000 L (con camicia in acciaio inox o plastica a seconda delle dimensioni)
- Le versioni in acciaio inossidabile dispongono di ampi portelli la cui apertura, pari a metà del diametro del miscelatore, ne facilita il carico
- Celle di carico integrate e sensore di temperatura opzionali nelle versioni in acciaio inossidabile
Reattore Mobius® ADC: UNA FAMIGLIA SCALABILE DI SISTEMI DI MISCELAZIONE MONOUSO IDEALI PER LA BIOCONIUGAZIONE
- Disponibili nei formati da 10 L, 100 L e 500 L
- Componenti monouso di comprovata compatibilità con solventi come DMAc e DMSO, per garantire la qualità del prodotto
- Progettati tenendo conto dei requisiti della coniugazione, con portelli aggiuntivi per una gestione personalizzata dei materiali
Quadro di comando Ready to Connect
I sistemi di miscelazione Mobius® e i reattori Mobius® ADC possono essere monitorati e controllati localmente o a distanza con il quadro di comando Ready to Connect.
Ideato per i sistemi Mobius® MIX e Power MIX, il quadro di comando intelligente con il software di controllo Bio4C ACE™ consente di monitorare a distanza i parametri critici del processo, permette un controllo avanzato del processo e facilita il rispetto delle normative durante le operazioni di miscelazione.
Le sacche per miscelatori monouso sono realizzate con film PureFlex™ o Ultimus®. Grazie alla purezza elevata, al grado medicale e al processo di coestrusione, la linea di film PureFlex™ per contenitori di processo monouso garantisce resistenza, flessibilità, prestazioni eccellenti come barriera ai gas e contatto inerte. Il film Ultimus® è stato appositamente progettato per le applicazioni del bioprocesso liquido monouso più impegnative, in modo da incrementare la durevolezza del materiale senza rinunciare alla facilità di manipolazione, alla flessibilità e alla conformità indispensabili per il bioprocesso monouso.
Risorse correlate
- Data Sheet: Mobius® Power MIX Single-use Mixing System
The Mobius® Power MIX single-use mixing systems combine high performance mixing technology with design features that make them easy-to-use. The impeller design and motor are based on our magnetically coupled NovAseptic® mixing technology, a proven mixing technology in stainless steel tanks.
- Data Sheet: Mobius® Single-use Mixing Solution
The Mobius® MIX single-use mixing solution delivers advanced technology for mixing pharmaceutical ingredients from intermediate to final drug products and for the preparation of process solutions, such as buffers and media.
- Data Sheet: Mobius® ADC Reactor
A scalable family of single-use mixers perfected for bioconjugation.
- Article: Mobius® ADC Reactor Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- Technical Brief: Mobius® ADC Reactor for Conjugation
The Mobius® ADC Reactor is designed to meet the precise demands of bioconjugation.
- Infographic: Single-use benefits for ADC manufacturing
The Mobius® ADC Reactor allows for flexible manufacturing that reduces risk and waste for maximum efficiency.
- Application Note: Comparison Between Experimental Data and Computational Fluid Dynamics in Mixing Applications
In biomanufacturing processes, mixing is ubiquitous. Examples include buffer and media preparation, stirred tank bioreactor/fermentor operation, virus inactivation, DNA digestion, final formulation and beyond.
- Technical Brief: Mobius® MIX500 Disposable Mixing System Characterization
The need for faster cycle times and higher levels of operational flexibility has accelerated the adoption of single-use processing solutions in the biopharmaceutical industry.
- Application Note: Mobius® Power MIX: Scalability in Mixing
The Mobius® Power MIX single-use systems provide an effective mixing platform for biopharmaceutical manufacturing in a range of sizes including 100, 200, 500, 1000 and 2000 L.
- Application Note: Compatibility of a Mobius® Single-use Solution for ADC Processing
Antibody Drug Conjugates (ADCs) are a class of biomolecules that has seen rapid growth as an oncology therapeutic.
- Application Note: Mobius® Single-use Mixing Solution Characterizing Liquid Blend Times Versus Viscosity
This technical study characterizes the liquid blend time for each Mobius® single-use mixing system at a range of volumes, RPM, and viscosities, using a pH shift technique.