Terreni per embrioni di topo
La coltura di embrioni di topo viene impiegata per studiare la biologia dello sviluppo dei mammiferi e nelle ricerche sui difetti congeniti. Questa tecnica consente studi longitudinali su embrioni di roditori espiantati nella fase di organogenesi. Una tecnica fondamentale per la creazione di topi transgenici utilizza la trasformazione e l'iniezione di cellule staminali embrionali di topo stabilmente transfettate (ES) in blastocisti di topo. Per ottimizzare le tecniche di raccolta, manipolazione e trasferimento di embrioni, offriamo una selezione completa di terreni e reagenti specifici per embrioni di topo.
Terreni a base di Hepes per il trattamento e la manipolazione di embrioni
- Il terreno M2 viene spesso utilizzato per la raccolta degli embrioni e per periodi prolungati di trattamento al di fuori dell'incubatore
- Il terreno FHM ha una formulazione modificata rispetto al terreno KSOM e viene anch’esso utilizzato per la manipolazione di embrioni al di fuori degli incubatori a CO2
Terreni contenenti bicarbonato per la coltura e lo sviluppo di embrioni
- Terreni M16 modificati: terreni tradizionali per la coltura di embrioni basati sul tampone Krebs-Ringer bicarbonato
- Il terreno KSOM consente agli embrioni di superare il blocco a due cellule e incrementa la divisione cellulare. La nostra formulazione proprietaria assicura maggiori rese di sviluppo dei blastocisti
Tutti i terreni sono testati in colture di embrioni di topo e prodotti utilizzando materie prime di alta qualità.
Terreno KSOM Advanced EmbryoMax®
Il medium KSOM Advanced EmbryoMax® è un unico terreno utilizzabile sia per la raccolta, sia per la coltura, di embrioni di topo; sostituisce il tradizionale sistema a due fasi che prevede formulazioni differenziate per queste due procedure. La formulazione avanzata del nostro KSOM consente, con un unico terreno, sia il trattamento degli embrioni in condizioni atmosferiche, sia la coltura in incubatori a CO2 controllata.
Figura 1.Sei stadi di sviluppo embrionale