Merck
Anticorpi secondari
Tessuto di granulazione esuberante (carne orgogliosa) equino colorato con anti-von Wille
Figura 1.Immunofluorescenza. Tessuto di granulazione esuberante (carne orgogliosa) equino colorato con anti-von Wille.
Gli anticorpi secondari sono anticorpi policlonali o monoclonali che si legano agli anticorpi o a frammenti di anticorpi primari, come le regioni Fc o Fab. Solitamente essi sono legati a marcatori che li rendono adatti ad applicazioni di rivelazione, purificazione o sorting. 
Offriamo anticorpi secondari ottenuti da svariate specie ospiti. I nostri anticorpi secondari policlonali sono prodotti dal siero di animali ospiti come topi, conigli, capre e pecore. Quelli monoclonali sono invece prodotti da cloni di ibridomi di topo.
Vi serve aiuto per trovare l'anticorpo giusto per la vostra applicazione?
Utilizzate il nostro strumento di ricerca Antibody Explorer per visualizzare e confrontare gli anticorpi in base a clonalità, applicazione, reattività di specie, coniugazione, specie ospite e forma.
Micrografie in fluorescenza di cellule polmonari mitotiche di tritone. Microtubuli colorati con anti-^ monoclonale
Figura 2.Micrografie in fluorescenza di cellule polmonari mitotiche di tritone. Microtubuli colorati con anti-^ monoclonale.
Applicazioni degli anticorpi secondari
Gli anticorpi secondari sono utilizzati in molte applicazioni, quali:
  • immunopurificazione
  • ELISA
  • Western blotting
  • immunoistochimica
  • saggi basati su cellule
  • citometria a flusso
Sezione congelata di nervo ottico di ratto marcato con anti-neurofilamento H di topo e anti-topo di capra coniugato con CF568 (processi neuronali, rosso), anti-GFAP di coniglio e anti-coniglio di capra coniugato con CF488A, altamente specifico (preadsorbito) (cellule gliali, verde). I nuclei sono colorati con RedDot2 (turchese).
Figura 3.Immunocitochimica. Sezione congelata di nervo ottico di ratto marcato con anti-neurofilamento H di topo e anti-topo di capra coniugato con CF568 (processi neuronali, rosso), anti-GFAP di coniglio e anti-coniglio di capra coniugato con CF488A, altamente specifico (preadsorbito) (cellule gliali, verde). I nuclei sono colorati con RedDot2 (turchese).
Anticorpi coniugati e marcatori
Offriamo un ampio portafoglio di anticorpi coniugati. Un anticorpo coniugato è un anticorpo monoclonale o policlonale legato a un marcatore e utilizzato per la rivelazione in una vasta gamma di tecniche. L'utilità specifica di un anticorpo secondario dipende dal(i) marcatore(i) a cui è coniugato. I marcatori sono molecole che consentono la rivelazione mediante tecniche diverse. I sistemi di rivelazione più comuni per gli anticorpi secondari coniugati sono di tipo colorimetrico o fluorescente.
I saggi colorimetrici sono tipicamente basati sull'uso di fosfatasi alcalina (ALP) o di perossidasi di rafano (HRP) o suoi derivati. Il sistema coniugato biotina-avidina (streptavidina) viene spesso utilizzato per amplificare il segnale colorimetrico di ALP o HRP. I saggi in fluorescenza più comuni utilizzano l'isotiocianato di fluoresceina (FITC), la rodamina o un suo derivato, l'isotiocianato di tetrametilrodamina (TRITC), la cianina (Cy3) o la ficoeritrina (R-PE).
Offriamo anticorpi coniugati con una varietà di marcatori colorimetrici e fluorescenti, per applicazioni di rivelazione, purificazione, sorting e microscopia. Gli anticorpi coniugati sono ottenuti da diversi animali ospiti, il che li rende compatibili con un'ampia gamma di reagenti immunochimici. Per chi desidera marcare da sé i propri reagenti, offriamo kit per la coniugazione di vari tipi di marcatori (biotina, FITC, CF™) con anticorpi sia monoclonali che policlonali.
Proteine A, G e L
La proteina A è derivata da Staphylococcus aureus, la proteina G da una specie di Streptococcus. Entrambe hanno siti di legame per il frammento Fc delle IgG di mammifero. L'affinità di queste proteine per le IgG varia a seconda della specie animale. La proteina G ha una maggiore affinità per le IgG di ratto, capra, pecora e bovino, nonché per le IgG1 di topo e le IgG3 umane. La proteina A ha una maggiore affinità per le IgG di gatto e cavia (Tabella 1). Oltre ai siti di legame per il frammento Fc delle IgG, la proteina G nativa contiene siti di legame per l'albumina, il frammento Fab delle Ig e le regioni di legame della membrana, il che può comportare aspecificità della colorazione. A questo problema si è ovviato creando forme ricombinanti della proteina. La proteina G ricombinante, progettata in modo da eliminare la regione di legame all'albumina, è infatti una proteina tronca priva dei siti di legame per albumina, Fab e membrana pur mantenendo il sito di legame per Fc, il che la rende più specifica per le IgG rispetto alla forma nativa.
Affinità/capacità di legame delle proteine A, G ed L per diverse specie.
Tabella 1.Capacità di legame delle proteine A, G ed L per diverse specie.
La proteina L, derivata da Peptostreptococcus magnus, ha affinità per le catene leggere kappa (Tabella 2) di varie specie. È in grado di rivelare IgG, IgA e IgM monoclonali o policlonali così come Fab, F(ab′)2 e frammenti variabili a singola catena (scFv) ricombinanti che contengono catene leggere kappa, oltre alle IgG di pollo. N.B. Specie come bovino, capra, pecora e cavallo, le cui Ig contengono quasi esclusivamente catene lambda, legano male, o non legano affatto, la proteina L.
Affinità/capacità di legame della proteina L per varie catene leggere kappa.
Tabella 2.Legame della proteina L con le catene leggere di varie immunoglobuline.
Reagenti di rivelazione
Le proteine A e G si usano come reagenti generici, non specie-specifici, per legare anticorpi primari o IgG di superficie nei tessuti di mammifero. La proteina G è raccomandata per la maggior parte delle specie, inclusi topo e ratto. La proteina A è consigliata per gatto e cavia. Nessuna delle due è adatta alla rivelazione di IgA o IgM, frammenti Fab o di IgG aviarie. Quando legate a una resina come l'agarosio, la proteina A e la proteina G possono essere utilizzate per la purificazione per affinità delle immunoglobuline presenti nel siero o nel liquido ascitico.
La proteina L si usa come reagente generico per legare anticorpi primari di mammiferi o uccelli o Ig di superficie di qualsiasi classe. È usata in particolare per la rivelazione di frammenti Fab, F(ab′)2 e frammenti scFv ricombinanti, per la rivelazione di Ig legate ai recettori Fc o per la rivelazione di anticorpi monoclonali in presenza di Ig bovine. L'uso è limitato alla rivelazione di Ig contenenti delle catene leggere kappa.
Resine
La proteina A e la proteina G posseggono dei siti di legame per la porzione Fc delle IgG di mammifero. La capacità di legame di queste proteine per le IgG varia a seconda della specie. In generale, le IgG hanno una maggiore affinità per la proteina G rispetto alla proteina A, e la proteina G lega le IgG di un maggior numero di specie. L'affinità delle diverse sottoclassi di IgG, specialmente quelle di topo e di uomo, per la proteina A varia più di quella per la proteina G. La proteina A può quindi essere usata per preparare IgG isotipicamente pure da alcune specie. La proteina L è adatta per isolare anticorpi monoclonali di topo dal surnatante di colture cellulari senza contaminazione da IgG bovine.
Cellule HeLa colorate con anticorpo anti-tubulina di topo e anticorpo secondario anti-topo di capra coniugato con CF488A (microtubuli, verde). I filamenti di actina sono colorati con falloidina marcata con CF640R (viola). I nuclei sono controcolorati con DAPI (blu).
Figura 4.CF™ Dye. Cellule HeLa colorate con anticorpo anti-tubulina di topo e anticorpo secondario anti-topo di capra coniugato con CF488A (microtubuli, verde). I filamenti di actina sono colorati con falloidina marcata con CF640R (viola). I nuclei sono controcolorati con DAPI (blu).
Anticorpi marcati con CF™ Dye
I CF™ Dye sono una serie di coloranti fluorescenti altamente solubili in acqua che coprono lo spettro del visibile e del vicino infrarosso (vicino IR), usati per la marcatura degli anticorpi. Sviluppati con un attenta progettazione da scienziati che utilizzano chimiche innovative, i CF™ Dye sono caratterizzati da luminosità, fotostabilità e selezione dei colori competitive rispetto ad altri coloranti commerciali.
Offriamo anticorpi secondari marcati con CF™ Dye approfonditamente validati in una varietà di opzioni specie-specifiche.