Purificazione di DNA genomico
I kit per la purificazione del DNA vengono utilizzati per estrarre e isolare il DNA dai campioni, rimuovendo le impurezze biologiche e chimiche come detriti cellulari, siero, proteine, lipidi e componenti ionici. I kit per la purificazione del DNA vengono inoltre usati per la purificazione e la preparazione dei campioni di DNA da utilizzare in varie applicazioni a valle, tra cui clonaggi, editing genetico, ibridazione in situ, PCR, qPCR, multiplex PCR, sequenziamento e sequenziamento di nuova generazione (NGS).
Questa pagina in breve
Kit per la purificazione del DNA GenElute™
I classici kit per la purificazione del DNA GenElute™ utilizzano una resina con matrice di silice per legare fortemente il DNA in condizioni di elevata salinità, consentendo la rimozione di proteine, piccoli RNA e altre molecole mediante fasi di lavaggio con una soluzione di sale/etanolo. Dopo il lavaggio, il DNA purificato viene eluito in acqua o tampone TE. È disponibile un ampio portafoglio di kit per la purificazione del DNA GenElute™ adatti a diverse tipologie di campioni, per la purificazione di DNA genomico (gDNA) da colture cellulari, tessuti di mammifero, sangue, batteri, virus, tessuti vegetali, suolo, acqua, urina e feci. I kit GenElute™ Cell-Free DNA consentono la purificazione rapida ed efficiente del DNA libero circolante (cfDNA) consentendo di recuperare frammenti di DNA cell-free nell'intervallo 100 bp - 500 bp, adatti per un'ampia gamma di applicazioni a valle tra cui il sequenziamento di nuova generazione, la qPCR e il sequenziamento con bisolfito.
Caratteristiche:
- metodo di purificazione del DNA basato su matrice di silice
- DNA ad alta resa e purezza al minor costo per preparazione
- rappresenta la tecnica più comune per la purificazione del DNA nei flussi di lavoro di laboratorio
- protocollo di ~90 minuti (varia in base al tempo di lisi)
- portafoglio completo di kit su misura per specifiche tipologie di campione
- disponibili in formato con vuoto o mediante centrifuga
- disponibili Kit multi-analita (per la copurificazione RNA/DNA)
Kit per la purificazione del DNA GenElute™-E single spin
I kit per la purificazione del DNA GenElute™-E utilizzano una tecnica di cromatografia basata sull’esclusione dimensionale per isolare e purificare gli acidi nucleici in una singola centrifugata. Nella cromatografia ad esclusione dimensionale, le molecole sono separate in base alle dimensioni. Le molecole più piccole come proteine, i lipidi e i componenti ionici rimangono intrappolate nei pori della fase stazionaria della colonna. Le molecole di maggiori dimensioni, come il DNA, fluiscono rapidamente attraverso la colonna in quanto troppo grandi per entrare nei pori. Sfruttando questa differenza di dimensioni, i kit di purificazione GenElute™-E consentono la purificazione del DNA con una singola centrifugata evitando le fasi di legame e i lavaggi.
Caratteristiche:
- metodo di purificazione del DNA mediante cromatografia ad esclusione dimensionale
- flusso di lavoro semplificato
- protocollo rapido (3 minuti di lavoro effettivo, per un totale di 15-45 minuti a seconda del tempo di lisi)
- riduzione delle impurità chimiche, assenza di sali caotropici o di soluzioni di lavaggio alcoliche che potrebbero inibire i processi a valle come la PCR
- riduzione delle impurità biologiche, con minor frammentazione del DNA genomico grazie al minor numero di centrifugate richiesto
- ridotto spreco di plastica e nessun tampone di legame o di lavaggio pericoloso
- imballaggio ecologico
- protocolli e liste di verifica più facili da seguire
- portafoglio di kit su misura per la purificazione del DNA genomico, la purificazione dei prodotti di PCR e l'estrazione da gel
KIT PCR EXTRACT-N-AMP™
I kit PCR Extract-N-Amp™ sono i primi kit per l’estrazione e l’amplificazione integrate del DNA da campioni di sangue, tessuti e piante. Questi kit innovativi forniscono tutti i reagenti necessari per ottenere rapidamente il DNA ed amplificare i target di interesse mediante PCR. Un nuovo metodo di estrazione elimina la necessità di lunghe digestioni enzimatiche o di omogenizzare il campione. I kit includono anche una ReadyMix™hot start PCR appositamente formulata per amplificare direttamente l’estratto.
Caratteristiche:
- purificazione e amplificazione integrate
- elaborazione del campione semplificata
- i kit includono tutti i reagenti, i tamponi brevettati e gli enzimi necessari per estrarre e amplificare rapidamente i target di interesse da una varietà di cellule e tessuti
- la REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ contiene un colorante inerte che agisce come colorante di tracciamento, consentendo un comodo caricamento della reazione PCR su gel di agarosio.
Risorse sui prodotti
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.