Vai a
1067307
USP
Betamethasone benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Betamethasone 17-benzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 435.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H33FO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.57
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 435.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)c5ccccc5)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C29H33FO6/c1-17-13-22-21-10-9-19-14-20(32)11-12-26(19,2)28(21,30)23(33)15-27(22,3)29(17,24(34)16-31)36-25(35)18-7-5-4-6-8-18/h4-8,11-12,14,17,21-23,31,33H,9-10,13,15-16H2,1-3H3/t17-,21-,22-,23-,26-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
SOQJPQZCPBDOMF-YCUXZELOSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Betamethasone benzoate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1067704PHR24241069049
USP
USP
1067307
Betamethasone benzoate
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
betamethasone
API family
betamethasone
API family
-
API family
betamethasone
agency
USP
agency
USP
agency
USP 1068004, traceable to Ph. Eur. B1045000
agency
USP
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney,Endocrine system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)