Merck
HomeServiziSviluppo di prodotti customizzatiSacche per il trasferimento di polveri sfuse
Sacche per il trasferimento di polveri sfuse
Abbiamo combinato la sacca per il trasferimento di polveri EZ BioPac® , prodotta dal nostro partner ILC Dover, con la nostra tecnologia Right Sized Weighing, per offrire la soluzione più semplice e agevole per il trasferimento delle polveri.
Per saperne di più
Sacca per il trasferimento di polveri dal design leader nel settore
  • Lo speciale design della sacca elimina il rischio di fuoriuscite e, insieme all’apposito contenitore esterno, garantisce la sicurezza del trasporto
  • La pellicola Amorflex® 114 brevettata da ILC Dover garantisce il recupero del 99,9% del prodotto, senza necessità di risciacquo
  • Il trasferimento avviene senza produzione di polveri mediante diversi tipi di connessione con i recipienti di idratazione: con guarnizione a flangia, senza guarnizione o tramite connessione elastica estensibile.
  • Il design ergonomico facilita il sollevamento grazie ad una maniglia, nel caso delle sacche più piccole, o a degli anelli nel caso di sacche di maggiori dimensioni.
Tecnologia Right Sized Weighing
  • Per pesi fino a 100 kg, ottimizzati per la tua operazione unitaria.
  • Riempimento di ciascuna unità con precisione +/- 0,5% del peso target, con stampa del peso netto su ogni contenitore
  • Un rapporto dettagliato per ciascun lotto del prodotto elenca la tara, il peso lordo e il peso netto del contenitore numerato
Un metodo semplice e intuitivo per la gestione delle polveri sfuse
Risparmia tempo e denaro eliminando le operazioni di pesatura nel tuo sito di produzione. I vantaggi per l’operatore includono l’eliminazione dei rischi connessi ai movimenti ripetitivi, all’esposizione alla polvere e alla gestione di contenitori di polveri di grandi dimensioni. E i vantaggi per il processo? Maggiore igiene, pulizia delle attrezzature destinate all’idratazione più semplice e rapida e minore rischio di contaminazione microbica ambientale dovuta ad un eccesso di polveri nell’aria. Nell’insieme questi vantaggi ti consentiranno di risparmiare tempo e denaro - qui ti mostriamo maggiori dettagli
Diagramma di flusso che mostra come è possibile semplificare la gestione delle polveri sfuse con le sacche per il trasferimento di polveri EZ BioPac®
Confronto tra EZ BioPac® e i metodi tradizionali nella manipolazione delle polveri sfuse
Per saperne di più o chiedere un preventivo compila il breve questionario qui sotto.