Manipolazione sicura
Nel lavoro di ogni giorno, maneggiare sostanze chimiche pericolose in tutta sicurezza è una preoccupazione costante. Noi vi rendiamo la vita facile!
Grazie a componenti perfettamente abbinati – sostanze chimiche, imballaggio, strumenti di sicurezza e sistemi di prelievo – potrete operare in maniera sicura, agevole e priva di contaminazioni anche in caso di applicazioni estremamente delicate.
Strumenti specifici per
vi permettono da subito di evitare infortuni pericolosi, ustioni da sostanze chimiche, onerose contaminazioni e un monitoraggio dei problemi dispendioso in termini di tempo.
Tutti i materiali vengono sottoposti a verifiche rigorose specifiche per il loro impiego, come ad esempio il materiale sigillante dei sistemi di prelievo dei solventi per l’impiego con acetonitrile negli strumenti per HPLC.
Tutti i nostri prodotti sottostanno alle normative di sicurezza in vigore – dagli ugelli a chiusura automatica agli accessori di sicurezza con meccanismi di sfogo della pressione e dispositivi antistatici.
Ecco a voi una gamma di ingegnosi prodotti per la sicurezza e di strumenti di facile impiego per maneggiare le sostanze chimiche pericolose, in grado di incrementare immediatamente la vostra sicurezza personale sin dal primo utilizzo.
Prodotti
Sistemi di prelievo per solventi
- In acciaio inossidabile o in PTFE
- Sistema manuale con pompa a sfera manuale per solventi in bottiglie di vetro o in HDPE
- Sistema manuale con pompa a sfera manuale o a pedale per solventi in contenitori da 10 L di volume o più
- Sistema a gas inerte per contenitori in acciaio inossidabile
- Sensori di livello e installazioni personalizzate (su richiesta)
Risorse sui prodotti
- Webinar: Safe handling of hazardous goods in daily lab work is always a big challenge.
This webinar illustrates the role of safety in the lab as well as the challenges which can occur while handling hazardous goods in the daily lab work and how to overcome these challenges.
- Brochure: Safety Connects
Your direct connection to maximum safety in daily solvent handling
- Brochure: Inorganics on Tap
Withdrawal systems and safety accessories for acids & bases
- Brochure: Safety Inside
Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
- Manual: 178178 Withdrawal system for solvents in bottles
Handling and safety notices
- Manual: 101114 Withdrawal system for solvents in drums
Handling and safety notices
- Manual: 101123 Withdrawal system for solvents in barrels
Handling and safety notices
- Manual: 106710 Withdrawal system for solvents in stainless steel containers
Handling and safety notices
- Manual: 119171 Withdrawal system for solvents in 200l containers
Handling and safety notices