Saggio di ligazione di prossimità (PLA) Duolink®
Il saggio di ligazione di prossimità (PLA) Duolink® consente di studiare le interazioni tra proteine endogene (PPI) e le modificazioni post-traduzionali attraverso l’emissione di un segnale fluorescente per singolo evento visualizzabile in microscopia o in citometria a flusso. Per studiare le interazioni proteina-proteina, la tecnologia del PLA Duolink® si avvale di una coppia di anticorpi marcati con oligonucleotidi che, quando si trovano a una distanza non superiore a 40 nm, vanno incontro a cicli ripetitivi di amplificazione circolare per generare un segnale fluorescente specifico dopo l’aggiunta di sonde marcate.
Disponibile in quattro diversi colori, sia per citometria a flusso che per microscopia, il PLA Duolink® permette di visualizzare più interazioni proteina-proteina per ogni cellula. Scopri le opportunità e i vantaggi offerti alla tua ricerca dalle prestazioni amplificate della tecnologia PLA Duolink®:
- visualizza le interazioni proteina-proteina - sia stabili che transitorie
- visualizza le modificazioni post-traduzionali
- rivela le proteine endogene - nessuna necessità di sovraespressione o manipolazione genetica
- ha un'elevata specificità - l’uso di due anticorpi/sonde elimina i falsi positivi
- non richiede attrezzature particolari - applica semplicemente le tradizionali metodiche di immunofluorescenza e di citometria di flusso
Prodotti per PLA Duolink®
- Starter Kit per PLA Duolink® contengono tutti i reagenti necessari per eseguire un esperimento in fluorescenza e analizzare fino a 30 campioni.
- Kit Probemaker Duolink® permettono di coniugare gli oligo delle sonde PLA (PLUS o MINUS) con qualsiasi anticorpo.
- Kit multicolor Duolink® permettono di visualizzare al microscopio più PPI.
- Kit di rilevazione flowPLA Duolink® per applicazioni di citometria a flusso a quattro colori: verde, arancio, rosso e rosso lontano.
- PLA Duolink® per microscopia in campo chiaro contiene oligonucleotidi marcati con perossidasi di rafano (HRP) per l’analisi in microscopia ottica.
Risorse correlate
- Application Note: An Introduction to Duolink® PLA
Duolink® PLA protein detection technology is based on in situ proximity ligation assay (PLA), and allows for the detection, visualization, and quantification of protein expression, protein-protein interactions, and post-translational modifications, in unmodified cells and tissue samples within a matter of hours.
- Duolink® Proximity Ligation Assay Instructional Video
This video will show you step-by-step how to perform a Duolink® PLA experiment with cells on a slide that have already been fixed and permeabilized by the user.
- Application Note: How to Optimize the Duolink® Proximity Ligation Assay
To successfully execute a Duolink® PLA experiment, there are some necessary considerations to properly prepare for, setup, and execute the assay protocol.
- Brochure: Amplified Detection Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA)
Rely on Duolink® PLA to amplify protein signals by 1000x, allowing you to visually detect proteins and their interactions, all with a straightforward protocol.
- Application Note: Duolink® PLA Probemaker Guide
This guide describes the use of the Duolink® In Situ Probemaker for the conjugation of PLA oligonucleotides (PLUS or MINUS) to any antibody for use in Duolink® PLA experiments.
- Flyer: Duolink® Flow Cytometry
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein interactions and low abundant proteins events — until now.
- Duolink® PLA Fluorescence Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the immunofluorescent detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Duolink® PLA Brightfield Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.