Resine per cromatografia in fase normale/inversa
I nostri gel di silice e i nostri sorbenti in gel di silice per cromatografia offrono un’ampia scelta per soddisfare le vostre esigenze di separazione: che vogliate raggiungere una riproducibilità eccellente e una risoluzione ottimale o che basti un prodotto più versatile ed economico, disponiamo di materiali a base di gel di silice per cromatografia in fase normale o fase inversa per ogni scala di lavorazione.
Risorse correlate
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Sorbenti per cromatografia in fase inversa
Il sorbente PharmPrep® P RP è indicato per un polishing efficiente di piccoli peptidi come insulina e altri API (Active Pharmaceutical Ingredients), compresi antibiotici e ormoni. Questi sorbenti sono disponibili anche in colonne di acciaio inossidabile preimpaccate.
I sorbenti LiChroprep® RP assicurano una separazione rapida, efficace e riproducibile dei peptidi durante i processi di purificazione.
Sorbenti per cromatografia in fase normale
I nostri prodotti PharmPrep® P Si e LiChroprep® Si sono particolarmente adatti per un polishing affidabile ed economicamente efficiente di API farmaceutici e biofarmaceutici.
Gel di silice standardizzati
I nostri gel di silice standardizzati sono largamente impiegati per purificare grandi quantità di sostanze ad alto valore aggiunto. Sono gel di silice appositamente prodotti per processi di adsorbimento e cromatografia, disponibili in granulati con particelle di diverse dimensioni e in confezioni che vanno da 500 g a 400 kg.
Silica Gel 60 è una matrice irregolare in gel di silice, ideale per semplici processi di adsorbimento e cromatografia in fase normale.
Sorbenti multifunzionali
L’ossido di alluminio, è un sorbente versatile per la cromatografia preparativa, disponibile con pori di diametro da 6 mm, 9 mm e 15 mm. Rispetto al gel di silice, l’ossido di alluminio è stabile in un più ampio intervallo di pH, in particolare nel range alcalino.
L’ossido di alluminio 90 standardizzato è un sorbente di media polarità, spesso usato quando si vogliano sfruttare le proprietà di scambio cationico dell’allumina basica. Può essere usato come alternativa al carbone attivo.
Florisil® è un gel polare di silicato di magnesio con proprietà altamente selettive, molto adatto alla separazione di steroidi, alcaloidi e antibiotici.