Strumenti per test d’integrità
Diverse linee guida regolatorie richiedono l’esecuzione dei test d’integrità sui filtri sterilizzanti utilizzati nella lavorazione di soluzioni sterili, quali parenterali di grande volume (LVP) e parenterali di piccolo volume (SVP).* Oggi che molti produttori biofarmaceutici testano i filtri prima e dopo l’uso, c’è bisogno di metodi di analisi non distruttivi che siano rapidi, affidabili e ripetibili. Lo strumento di analisi automatico Integritest® 5 risponde a questa esigenza, consentendo l’esecuzione di test d’integrità non distruttivi in linea o non in linea sui dispositivi di filtrazione, con la possibilità di abbinare anche un’unità di analisi a flusso d’acqua Exact-Air™ II per i filtri idrofobi.
*Allegato 1 EMA; Linee guida cGMP per il processo asettico FDA (2004)
Strumento automatico per test di integrità Integritest® 5
25 anni dopo l’introduzione dei primi strumenti automatici commerciali per i test d’integrità, il nostro ultimo modello, Integritest® 5, utilizza le misurazioni di caduta della pressione per determinare l’integrità dei filtri analizzati. Oltre a una misurazione del volume del sistema, viene effettuata una misurazione della perdita di pressione per determinare la portata rilevante per il test di diffusione e per il test HydroCorr™. Viene utilizzato il metodo della tangente per determinare il punto di bolla di un filtro in base a una serie di cadute della pressione rilevate a pressioni transmembrana crescenti. Le pressioni ottimali a cui vanno effettuate le misurazioni si basano sui parametri del test e su letture continue. Si riduce così il numero di misurazioni necessarie per mappare il profilo del filtro e ottenere un risultato accurato.
Principali caratteristiche:
- algoritmo di analisi migliorato per test più rapidi e semplici
- software intuitivo con guida in linea in tutte le fasi
- schermate configurabili, informazioni sui singoli test personalizzabili e test organizzabili in categorie, per una gestione su misura del vostro processo
- funzionalità di networking, come la gestione e la sincronizzazione di unità multiple
Unità di analisi automatica a flusso d’acqua Exact-Air™ II per filtri idrofobi
Il sistema Exact-Air™ II, basato sulla Remote Volume Technology (tecnologia a volume remoto), è una unità automatica per i test d’integrità dotata di un volume di gas alloggiato in una zona intermedia tra il filtro da testare e lo strumento di test. Abbinato allo strumento Integritest® 5, il sistema migliora l’accuratezza e la riproducibilità dei test svolti in condizioni di temperatura estremamente critiche.
Grazie al metodo HydroCorr™, un test d’integrità a flusso d’acqua altamente sensibile per filtri a membrana idrofoba, il sistema Exact-Air™ II offre un’opportunità unica di migliorare l’affidabilità, l’accuratezza, la riproducibilità e la frequenza dei test d’integrità condotti sui filtri per l’aria, anche in condizioni di esercizio difficili.
Principali caratteristiche:
- software di semplice utilizzo con display touchscreen
- controllo delle operazioni di riempimento, test, drenaggio e lavaggio in situ
- semplicità di convalida
- test del punto di bolla e test di diffusione sui filtri idrofili
Risorse sui prodotti
- Datasheet: Integritest® 5
The Integritest® 5 delivers a simple and intuitive user experience, while providing optional depth of flexibility to fit your process.
- Data Sheet: Integritest® 5 Instrument Services
Our IQ/OQ service ensures that the installation and operational qualification of your Integritest® 5 system is fully documented.
- Spare Parts List: Integritest® 5 Instrument
Select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
The Exact-Air™ II System, paired with the Integritest® 5 tester, uses the HydroCorr™ method, a highly sensitive water-based integrity test for hydrophobic membrane filters.
- Spare Parts List: Exact-Air™ II System
Maintain optimal performance and minimize downtime and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Integrity testing is a critical operation, especially for sterilizing grade filters used in biopharmaceutical processing. When performed correctly, an integrity test is a fast, definitive, non-destructive way to assure filter retention performance. Fortunately, there are few ways a non-integral filter will pass the integrity test, making it unlikely that a non-retentive filter would not be detected. U
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Webinar correlati
- Webinar: Defining a Strategy for the Validation and Qualification of Sterile Filtration Processes for Investigational Medicinal Compounds
Investigational New Drug (IND) applications must contain information allowing an assessment of whether or not the product is reasonably safe for initial testing in humans.
- Webinar: Demystifying Bioreactor Contamination Risks
Mitigation of bioreactor contamination risk is complex. People can be lulled into a sense of security that serum-free media eliminates that risk. However presence of contaminants such as mycoplasma can be devastating, leading to extensive investigation and downtime.
- Webinar: Filter Integrity Testing Best Practices
Sterile filtration is commonly employed for microbial removal and plays a pivotal role in assuring final product sterility.
- Webinar: Quality by Design Principles in Aseptic Processing: Have You Minimized Your Sterile Filtration Risk?
In aseptic processing of pharmaceutical products, it is critical that drug products are free from bacteria and other microorganisms to ensure patient safety. Sterilizing-grade filters are commonly used to meet this requirement.
- Webinar: Sterile Filtration Validation Best Practices
Regulations and regulatory guidance for the qualification and validation of sterile filtration processes are specific and well developed.