Merck
Catalizzatori
Le trasformazioni catalizzate sono oggi un indubbio punto di forza nell’armamentario dei chimici di sintesi (e, sempre più, anche di tutti gli altri chimici). Possiamo mettere a vostra disposizione un’ampia varietà di catalizzatori metallici omogenei ed eterogenei, fotocatalizzatori ed organocatalizzatori. Oltre ai diversi tipi di catalizzatori, disponiamo di catalizzatori per specifiche reazioni, come i Baran Diversinates™ per l’attivazione del legame C-H, i catalizzatori per le reazioni di cross-coupling di Buchwald–Hartwig, di Negishi, di Heck, di Miyaura–Suzuki e di Sonogashira e i catalizzatori di Grubbs per la metatesi olefinica.  
Catalizzatori e leganti di Buchwald
Catalizzatori e leganti di Buchwald
I catalizzatori e i leganti di Buchwald sono precatalizzatori al palladio e leganti biarilfosfinici particolarmente attivi e versatili, in uso nelle reazioni di accoppiamento incrociato che portano alla formazione di legami C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3 e C–S.
Fotocatalizzatori
Fotocatalizzatori
La fotocatalisi utilizza la luce visibile per attivare una reazione chimica. La nostra ampia offerta di catalizzatori e fotoreattori consente di realizzare reazioni di catalisi foto-ossidoriduttiva replicabili in maniera sistematica. 
Catalizzatori per l’attivazione del legame C-H
Catalizzatori per l’attivazione del legame C-H
La nostra impareggiabile offerta di catalizzatori, ausiliari e ossidanti per l’attivazione del legame C-H, consente la trasformazione di legami C–H in legami C–C, C–N, C–O o C–X in maniera affidabile e controllata. 
Catalizzatori per accoppiamento incrociato
Catalizzatori per accoppiamento incrociato
Possiamo offrire un’ampia varietà di catalizzatori al nichel e al palladio, di ausilio nelle reazioni di accoppiamento incrociato in cui si ha formazione di legami C-C, C-N e C-O. 
Catalizzatori per idrogenazione
Catalizzatori per idrogenazione
All’interno della nostra ampia offerta di catalizzatori di alta qualità per l’idrogenazione troverai tutto ciò di cui hai bisogno per le tue idrogenazioni.
Organocatalizzatori
Organocatalizzatori
Equipaggia la tua cassetta degli attrezzi per la chimica verde, rifornendoti grazie alla nostra eccezionale selezione di organocatalizzatori per la sintesi sostenibile di molecole complesse per il drug discovery. 
Metatesi di olefine
Metatesi di olefine
Esplora la nostra eccezionale selezione di catalizzatori per la metatesi olefinica e metti a frutto tutta la competenza tecnica di Grubb per far progredire la tua ricerca e sviluppare i tuoi progetti sintetici di punta.
Catalizzatori a base di metalli di transizione
Catalizzatori a base di metalli di transizione
Potrai incrementare la velocità delle tue reazioni utilizzando il nostro insuperato portafoglio di catalizzatori a base di metalli di transizione, per i tuoi futuri successi in chimica organica e metallorganica. 
Leganti fosfinici
Leganti fosfinici
Il nostro variegato portfolio di leganti fosfinici include leganti monodentati, bidentati e chirali, leganti di Buchwald, leganti cataCXium® e DalPhos da impiegare nelle reazioni di accoppiamento incrociato di Negishi, Suzuki, Stille, Heck, Sonogashira, e Buchwald-Hartwig. 
Catalizzatori e leganti chirali
Catalizzatori e leganti chirali
Siamo costantemente all’opera per mettere a tua disposizione una selezione senza pari di catalizzatori e leganti chirali adatti a una vasta gamma di reazioni di formazione di legami C–H, C–C, C–N e C–O.
Catalizzatori inorganici
Catalizzatori inorganici
I catalizzatori inorganici sono un elemento chiave in molte reazioni di sintesi, sperimentali o industriali; il nostro portfolio, unico in questo campo, include catalizzatori eterogenei di uso comune quali il platino, il palladio, il rutenio e il rodio su supporto di carbone o di silice.
Leganti e complessi NHC
Leganti e complessi NHC
I nostri leganti e i nostri complessi carbenici N-eterociclici (NHC), caratterizzati da stabilità e tollerabilità, trovano impiego come efficienti leganti ancillari, così che le tue attività di catalisi eterociclica e di ricerca in catalisi chimica possano procedere senza impedimenti.