Merck
Connessioni/disconnessioni per il bioprocesso
Un tecnico di laboratorio collega ad un miscelatore Mobius® un insieme di gruppi sacca 2D posti su un carrello a ripiani Mobius®
I sistemi per il trasferimento di fluidi sterilizzati, composti da tubi, raccordi, morsetti, valvole e sistemi di disconnessione garantisco la delicata integrazione tra percorsi monouso per fluidi ed altri step del processo asettico, che si tratti di passare da plastica ad acciaio inossidabile o da plastica a plastica. Disponiamo di tre tipi di raccordi e di una pinza crimpatrice per la disconnessione sterile. Possiamo inoltre attrezzare i gruppi assemblati monouso standard con tubi di tipo comune, disponibili in commercio, come ad esempio i tubi in silicone vulcanizzato al platino o i tubi in elastomero termoplastico C-Flex® 374.   
Affidabili e semplici da usare, i raccordi Lynx® sono caratterizzati da un design tecnico esclusivo che garantisce il trasferimento sterile dei fluidi. I raccordi Lynx® sono disponibili separatamente o come parti di un sistema assemblato completo.
Scoprite di più a proposito di
Il raccordo Lynx® CDR consente una connessione sterile affidabile e verificata per un massimo di sei trasferimenti sterili di fluidi: l’operatore può connettere, disconnettere e riconnettere il raccordo senza compromettere sterilità e tenuta del sistema.
Raccordo Lynx® CDR (Connect, Disconnect, Reconnect)
Il raccordo Lynx® CDR garantisce una connessione affidabile e verificata per molteplici trasferimenti di fluidi sterili. È stato ideato per rendere più flessibile il bioprocesso monouso, consentendo fino a sei connessioni, disconnessioni e riconnessioni di percorsi di flusso multipli, senza perdite né pericoli per la sterilità. I raccordi sterili Lynx® CDR sono disponibili in un’ampia gamma di formati (dal portagomma da 3/8" al TC da 1 ½") e di configurazioni per impieghi che vanno dal campionamento all’aggiunta di intermedi fino al trasferimento di grandi quantitativi di liquidi. Con questi raccordi potrete collegare, scollegare e ricollegare i sistemi monouso e i sistemi ibridi operando in presenza del fluido di processo e col sistema in pressione.
Il raccordo Lynx® S2S è un raccordo monouso concepito per collegare i sistemi attrezzati con tubi rigidi sterilizzabili a vapore ai percorsi di flusso monouso sterilizzati: disponibile in un’ampia gamma di dimensioni e configurazioni, è ideale per operazioni di campionamento, aggiunta di intermedi o trasferimento di grandi quantitativi di liquidi dal o nel bioreattore.
Raccordo Lynx® S2S (Sterile to Sterile)
Il raccordo Lynx® S2S è un dispositivo monouso a singolo azionamento, compatibile con l’irraggiamento a raggi gamma e l’autoclave, in grado di collegare percorsi sterili per fluidi. Una volta connesse le estremità maschio e femmina, il percorso sterile per fluidi è pronto e non può essere smontato.
Il raccordo Lynx® S2S è un raccordo monouso concepito per collegare i sistemi attrezzati con tubi rigidi sterilizzabili a vapore ai percorsi di flusso monouso sterilizzati: disponibile in un’ampia gamma di dimensioni e configurazioni, è ideale per operazioni di campionamento, aggiunta di intermedi o trasferimento di grandi quantitativi di liquidi dal o nel bioreattore.
Raccordo Lynx® ST (Steam-To)
Il raccordo Lynx® ST permette di integrare le apparecchiature di processo dotate di tubi rigidi, sterilizzabili a vapore, con i percorsi sterili monouso per fluidi. Disponibile nei formati ¼”, ½” e 1”, il raccordo Lynx® ST offre una connessione sterile economica, semplice e affidabile per il trasferimento o il campionamento sicuri di fluidi sterili. Il raccordo Lynx® ST è compatibile con l’irraggiamento a raggi gamma e l’autoclave ed è quindi ideale per l’integrazione nei sistemi assemblati sterilizzati.
La pinza crimpatrice NovaSeal™, manuale o a batteria, strozza e taglia in tutta sicurezza il vostro sistema assemblato monouso dividendolo in due percorsi sterili per fluidi
Disconnessione sterile
La pinza crimpatrice NovaSeal™ sigilla e separa in tutta sicurezza un sistema assemblato monouso in due percorsi sterili per fluidi. Disponibile in versione manuale o a batteria, questo strumento strozza e taglia in un colpo solo, con un semplice movimento, lo stringitubo e il tubo in silicone. L’insieme di tubo, stringitubo e pinza crimpatrice costituisce una soluzione sterile in grado di tagliare e separare un sistema assemblato Mobius® mantenendo sterile l’insieme e proteggendo efficacemente il fluido dall’ambiente esterno.
Risorse sui prodotti
Pagina 1 di 3